N9003
4-ニトロフェニル N-アセチル-β-D-ガラクトサミニド
≥98%
別名:
4-ニトロフェニル 2-アセトアミド-2-デオキシ-β-D-ガラクトピラノシド, p-ニトロフェニル N-アセチル-β-D-ガラクトサミニド
サイズを選択してください
¥109,000
サイズを選択してください
About This Item
¥109,000
おすすめの製品
アッセイ
≥98%
フォーム
powder
溶解性
DMF: 50 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H18N2O8/c1-7(18)15-11-13(20)12(19)10(6-17)24-14(11)23-9-4-2-8(3-5-9)16(21)22/h2-5,10-14,17,19-20H,6H2,1H3,(H,15,18)/t10-,11-,12+,13-,14-/m1/s1
InChI Key
OMRLTNCLYHKQCK-RKQHYHRCSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
N9003-5MG:
N9003-BULK:
N9003-250MG:
N9003-25MG:
N9003-100MG:
N9003-VAR:
N9003-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)