スキップする
E2129
エバンスブルー
Dye content ≥75 %, Powder
別名:
ダイレクトブル- 53
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
10 g
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥14,700
50 g
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥58,100
100 g
カートの在庫状況を確認する
¥86,500
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C34H24N6Na4O14S4
CAS番号:
分子量:
960.81
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
206-242-5
MDL number:
Colour Index Number:
23860
¥14,700
在庫あり出荷可能詳細
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
エバンスブルー, Dye content ≥75 %
form
powder
Quality Segment
composition
Dye content, ≥75%
technique(s)
titration: suitable
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Cc1cc(ccc1\N=N\c2ccc3c(cc(c(N)c3c2O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)-c4ccc(\N=N\c5ccc6c(cc(c(N)c6c5O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)c(C)c4
InChI
1S/C34H28N6O14S4.4Na/c1-15-11-17(3-7-21(15)37-39-23-9-5-19-25(55(43,44)45)13-27(57(49,50)51)31(35)29(19)33(23)41)18-4-8-22(16(2)12-18)38-40-24-10-6-20-26(56(46,47)48)14-28(58(52,53)54)32(36)30(20)34(24)42;;;;/h3-14,41-42H,35-36H2,1-2H3,(H,43,44,45)(H,46,47,48)(H,49,50,51)(H,52,53,54);;;;/q;4*+1/p-4/b39-37+,40-38+;;;;
InChI key
ATNOAWAQFYGAOY-GPTZEZBUSA-J
Gene Information
General description
エバンスブルー(EB)C.I.23860は、合成ビスアゾ色素で、T-1824やダイレクトブルー53としても知られています。水への溶解度が高いEB色素は、血清アルブミンに対して高い親和性があるため、高分子量タンパク質トレーサーとなります。
Application
エバンスブルーは、生体染色としてよく知られており、組織学的検査や蛍光顕微鏡の用途があります。エバンスブルーは、細胞生存性の確認や、血液脳関門(BBB)透過性を調べるために使用されています。その他の用途には、特定の下垂体細胞型の証明、好中球細胞膜の選択的染色、クエンチング剤として不要な自己蛍光を抑制する蛍光顕微鏡などがあります。
Biochem/physiol Actions
Evansブルー(エバンスブルー)は非浸透性の色素です。細胞膜が損傷している場合は、色素は細胞質および核に入り、それらを青色に染色します。Evansブルーは、細胞生存率をチェックするために使用されます。これは、BBB(血液脳関門)透過性の研究にも使用されます。本色素はアルブミンに結合するため、タンパク質へのBBBブレイクダウンが示されます。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
302643B0149C8679
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
composition
Dye content, ≥75%
composition
Dye content, 60%
composition
Dye content, ~50%
composition
Dye content, ~80%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B
保管分類
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–10/12 質問  
  1. I am making a 0.5% w/v solution of Evans blue with distilled water. I am wearing a fit tested N95 and dissolving under a fume hood. Once my solution is made, can I prepare slides in a well ventilated lab, or is it suggested to do all work under the hood? 
    1 回答
    1. The Safety Data Sheet does state Evans Blue is a Category 1B carcinogen. In another section of the SDS there is a statement to seek approval for use. This would mean you should consult with your Safety Department about proper handling procedures. Dyes in solution pose less risk than if weighing out the dry dye to prepare staining solution. At a minimum, wear gloves, a lab coat and eye protection. The decision to wear a respirator should be made based on individual risk assessment.
      役に立ちましたか?
  2. What amount  and concentration should I use Evans-Blaun injecting it into the ear skin of a mouse to see Evans-Blue in the draining Lymphnodes afterwards?
    1 回答
    1. This product has not been tested for any specific application, including in vivo use. Suitability would have to be determined experimentally by the end user. Historical information suggests that a concentration of 0.5% Evans Blue in PBS at pH 7.4 has been used successfully in staining tissue sections. This concentration may also be effective starting point for in vivo applications. Please refer to available literature for additional information.
      役に立ちましたか?
  3. What is the stability of the E2129 solution once prepared?
    1 回答
    1. The stability of the solution will depend on whether the solutions are sterile filtered or contaminated through routine use. It's recommended to store the solutions in the dark at 2-8°C.
      役に立ちましたか?
  4. How to prepare a stock 1% solution using E2129, and is ther any guidance on its use?
    1 回答
    1. A 0.5% solution of Evans Blue in PBS, pH 7.4. Product P3813 should be used as the PBS, which will serve as the stock solution. For use, 3-4 drops should be added to 100 mL of PBS P3813. This should be used as the final rinse with a 5-minute wash. After rinsing briefly, coverslip the sample.
      役に立ちましたか?
  5. Should Evans Blue solutions for fluorescent assays be aged or cured for 7 days before use?
    1 回答
    1. While some dyes require aging before use, there is no indication that Evans Blue solutions need to be aged or cured before use.
      役に立ちましたか?
  6. How do I dilute 80% purity evans blue powder into a 2% solution with normal saline?
    1 回答
    1. This product is soluble in water at 60 mg/mL. For typical laboratory staining applications, a 1X PBS solution is also commonly used. Solubility in normal saline has not been evaluated, but rates are expected to be similar. A 2% solution would be 20 mg/mL. The dye content is lot-specific and reported in the Certificate of Analysis. Please see the link below to access a sample or batch-specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/e2129#product-documentation
      役に立ちましたか?
  7. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      役に立ちましたか?
  8. How should Product E2129, Evans Blue, be dissolved?
    1 回答
    1. This product is soluble in water, alcohol, acids and alkalies.
      役に立ちましたか?
  9. Can Evans Blue, Product E2129, be used as a counterstain for FITC?
    1 回答
    1. This product can be used as a counterstain in immunohistochemistry when using FITC. After staining for immunofluorescence, dip sections in a 0.1% (w/v) in water solution of Evans Blue for 5-10 minutes. Rinse well in fresh PBS or water before coverslipping. Reference: Immunocytochemistry, Theory and Practice, p. 82 (1988).
      役に立ちましたか?
  10. What is the shelf life of Product E2129, Evans Blue?
    1 回答
    1. This product has a retest date of 4 years.  This information can be found on the Certificate of Analysis.
      役に立ちましたか?
1–10/12 質問  