Merck
A6154
Sigma-Aldrich
抗ウサギIgG (全分子)-ペルオキシダーゼ ヤギ宿主抗体
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
Goat Anti-Rabbit IgG (whole molecule)–HRP
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥30,000
5 X 1 ML
¥107,000
¥30,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥30,000
5 X 1 ML
¥107,000
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
¥30,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
由来生物
goat
結合体
peroxidase conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
rabbit
テクニック
direct ELISA: 1:10,000
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
IgGは様々な免疫応答を調節する糖タンパク質性の抗体です。ターゲットタンパク質に対するウサギIgGは、様々な研究アプリケーションにおいて一次抗体としてしばしば使用されます。そのため、検出用基質とコンジュゲートさせた抗ウサギIgG二次抗体は、ターゲットタンパク質の解析のための有用なツールとなります。ヤギ抗ウサギIgG(全分子)抗体-ペルオキシダーゼは、コンジュゲーションの前に、健常血清およびウサギIgGに対する免疫電気泳動によって、ウサギIgGに特異的であることが確認されています。
免疫原
精製ウサギIgG
アプリケーション
C33A細胞ライセートは、HRPコンジュゲートヤギ抗ウサギIgGを二次抗体として使用した、ウェスタンブロットによって解析されました。 大腸粘膜抽出物由来のタンパク質の一定分量(μg)を、二次抗体としてHRPコンジュゲートヤギ抗ウサギIgGをTBStで1:5000に希釈して使用して、室温で1時間反応させたウエスタンブロットにより解析しました。
ヤギ抗ウサギIgG(全分子)抗体-ペルオキシダーゼは、ウエスタンブロット(1:6,000)やELISAアッセイに使用されています。
二次抗体としてHRP抱合ヤギ抗ウサギIgGを用い、C33A細胞溶解物の共免疫沈降分析およびウエスタンブロット分析が行われました。
物理的形状
1%ウシ血清アルブミンを含む保存剤含有0.01 Mリン酸バッファー生理食塩水溶液(pH 7.4)。
調製ノート
Wilson, M.B., and Nakane, P.K., Immunofluorescence and Related Staining Techniques, Elsevier/North Holland Biomedical Press, Amsterdam, p215 (1978) に示された過ヨウ素酸塩法を用いて調製しました。
免責事項
当社のカタログまたは製品に添付された当社のその他の文書に別段の記載がない限り、当社の製品は研究にのみ使用することを意図しており、無許可での商用使用、in vitro診断での使用、ex vivoもしくはin vivo治療での使用、または人間もしくは動物でのあらゆるタイプの消費もしくは適用など、その他の目的には使用しないでください。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
A6154-VAR:
A6154-BULK:
A6154-5X1ML:4548173186726
A6154-.5ML:4548173186702
A6154-.25ML:4548173186696
A6154PROC:
A6154-1ML:4548173186719
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Johan de Vogel et al.
Carcinogenesis, 29(2), 398-403 (2008-01-05)
Epidemiological and animal model studies suggest that a high intake of heme, present in red meat, is associated with an increased risk of colon cancer. The aim of this study was to elucidate the effects of dietary heme on colonic
Pascal Nurwakagari et al.
Journal of molecular endocrinology, 38(1-2), 259-275 (2007-02-13)
Glycoprotein hormone receptors such as the lutropin/chorionic gonadotropin receptor (LHR) are characterized by a large N-terminal ectodomain (ECD), which is responsible for hormone-receptor interactions. For the closely related TSH receptor (TSHR), it has been proposed that the ECD also serves
Sandra V Ashton et al.
Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology, 25(1), 102-108 (2004-10-23)
Invasion of uterine spiral arteries by extravillous trophoblasts in the first trimester of pregnancy results in loss of endothelial and musculoelastic layers. This remodeling is crucial for an adequate blood supply to the fetus with a failure to remodel implicated
Patrick Eldin et al.
Nucleic acids research, 42(3), 1698-1710 (2013-11-02)
The human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) Vpr protein binds to the cellular uracil-DNA glycosylase UNG2 and induces its degradation through the assembly with the DDB1-CUL4 ubiquitin ligase complex. This interaction counteracts the antiviral activity exerted by UNG2 on HIV-1
Steffen Erkelenz et al.
Retrovirology, 12, 29-29 (2015-04-19)
The viral regulatory protein Tat is essential for establishing a productive transcription from the 5'-LTR promoter during the early phase of viral gene expression. Formation of the Tat-encoding mRNAs requires splicing at the viral 3'ss A3, which has previously been
資料
Review the key factors that should figure in your decision to choose a secondary antibody. Learn about species, subclass, isotype, label, and more.
二次抗体を選ぶ判断において考慮すべき主な因子をご説明します。動物種、サブクラス、アイソタイプ、標識などについてご確認ください。
質問
  1. Per quanto tempo è possibile conservare la confezione alle condizioni specificate (flacone chiuso)?
    1 回答
    1. This product is not assigned an expiration or retest date. When stored unopened at the recommended storage temperature of -20°C, the material is quite stable. Products with no assigned expiration date are covered by a warranty of 1 year from the date of shipment. This antibody may be thawed, aliquoted, and re-frozen upon receipt. Thawed aliquots are stable for day-to-day use for up to one month at 2 - 8°C. Please see the link below for additional information provided in the product data sheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/649/246/a6154dat.pdf