スキップする
A3733
ウシ血清アルブミン ウシ血清由来
lyophilized powder, ≥98% (agarose gel electrophoresis)
別名:
BSA, アルブミンウシ血清, ウシアルブミン, コーンフラクションV
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
100 g
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥112,000
500 g
カートの在庫状況を確認する
¥199,000
1 kg
カートの在庫状況を確認する
¥279,000
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-936-2
NACRES:
NA.27
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
bovine
Assay:
≥98% (agarose gel electrophoresis)
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
flow cytometry: suitable
¥112,000
在庫あり出荷可能詳細
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
bovine
Quality Segment
assay
≥98% (agarose gel electrophoresis)
form
lyophilized powder
purified by
heat shock fractionation
packaging
poly bottle of
origin
New Zealand origin
technique(s)
flow cytometry: suitable
pH
7, ~7 (1% in 0.15 M NaCl)
solubility
water: slightly soluble
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
General description
ウシ血清アルブミン(BSA)は、血清アルブミンファミリーに属する、α-ヘリックス、球状、非グリコシル化タンパク質です。それぞれの下に2つのサブドメインを持つ3つのドメインから成ります。
Application
ウシ血清アルブミンは下記に使用されています:
  • 精巣組織凍結用の凍結培地の成分として
  • 細胞生存能力定量用のフローサイトメトリー解析で子宮筋細胞を再懸濁するため
  • 免疫蛍光染色用に心臓線維芽細胞(CF)をブロッキングするため
Biochem/physiol Actions
ウシ血清アルブミン(BSA)は、薬物、ホルモン、脂肪酸のトランスポーターです。高い溶解性を示し、化粧品および医薬品業界で使用されています。BSAは、細胞培養培地の成分として有用であり、胚性幹細胞(hESC)の分化に適しています。
ある種の立体配座の一次配列を持つBSAエピトープは、ヒトの牛肉、牛乳アレルギーのアレルゲンである疑いがあります。
Preparation Note
ニュージーランドで採取された血清由来
ヒートショック分画法を用いて調製
血清アルブミンはフラクション(画分)Vと呼ばれる場合があります。この命名規則は、冷エタノール沈殿を用いて血清タンパク質を分画するオリジナルのCohn(コーン)法から取られています。血清アルブミンは、Cohn法を用いて第5エタノール画分に認められました。それ以来、「フラクションV」という用語は、調製の方法に関係なく血清アルブミンを記述するのに使用されています。他の人はこの用語を使用して、オリジナルのCohn法が記述されて以降大幅に改変されたエタノール分画法により精製された血清アルブミンのことを記述しています。Sigma-Aldrichは、真のCohn分画法、改変エタノール分画法、熱ショックやクロマトグラフィーなど様々な主要方法で精製された血清アルブミンを製造および販売しています。さらなる精製ステップには、結晶化や活性炭ろ過が含まれる場合があります。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
A9085A2934A4919
description
lyophilized powder, ≥98% (agarose gel electrophoresis)
description
lyophilized powder, essentially IgG free, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
description
lyophilized powder, essentially globulin free, low endotoxin, ≥98% (agarose gel electrophoresis)
description
heat shock fraction, protease free, low endotoxin, suitable for cell culture, pH 7, ≥98%
origin
New Zealand origin
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
assay
≥98% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥98% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥98%
technique(s)
flow cytometry: suitable
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunofluorescence: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Still not finding the right product?
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
A3733-500G: + A3733-VAR: + A3733-100G: + A3733-BULK: + A3733-10G: + A3733-1KG: + A3733-50G:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)