A2356
アルカリホスファターゼ from bovine intestinal mucosa
Phosphatase, Alkaline from bovine intestinal mucosa
1のうち1の評価者がサンプル商品を受け取ったか、プロモーションに参加しました
≥5,500 DEA units/mg protein
別名:
アルカリホスファターゼ, オルトリン酸-モノエステルホスホヒドロラーゼ(アルカリ性至適)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10000 UNITS
¥64,800
50000 UNITS
¥147,000
¥64,800
Check Cart for Availability
すべての画像(1)
サイズを選択してください
表示を変更する
10000 UNITS
¥64,800
50000 UNITS
¥147,000
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
eCl@ss:
42010105
NACRES:
NA.54
¥64,800
Check Cart for Availability
おすすめの製品
アプリケーション
アルカリホスファターゼは、脱リン酸化カゼインなどのタンパク質に用いることができます。アルカリホスファターゼを用いて、DNAまたはRNAの5'-末端を脱リン酸化し、セルフライゲーションを予防することもできます。DNAまたはRNAは、アルカリホスファターゼによる脱リン酸化後に(T4ポリヌクレオチドキナーゼにより)放射性同位元素標識リン酸をタグとして融合することもできます。
抗体及びタンパク質接合に対して推奨される高い比活性グレードを有します。
生物化学的/生理学的作用
本酵素はアルコール、アミン、ピロリン酸、及びフェノールのリン酸エステルに対して広い特異性を有しています。タンパク質及び核酸を脱リン酸化するために、日常的に使用されます。
物性
ウシの腸管内のアルカリホスファターゼは二量体で、膜由来の糖タンパク質です。少なくとも3つのアイソフォームが存在し、通常は単量体あたり2つのN結合型グリカンと1つ以上のO結合型グリカンを有します。
ウシの腸管内のアルカリホスファターゼは二量体で、膜由来の糖タンパク質です。少なくとも3つのアイソフォームが存在し、通常は単量体あたり2つのN結合型グリカンと1つ以上のO結合型グリカンを有します。2 本酵素は、作用するために亜鉛、並びにマグネシウム又はカルシウムのニ価イオンを必要とします。
単位の定義
1 DEAユニットは、pH 9.8、37°C、1分間に、1 μmolの4-ニトロフェニルリン酸を加水分解する酵素量です(1 グリシンユニットは約3 DEAユニットに相当します)。
物理的形状
6 mM Tris、6 mM MgCl2および0.12 mM ZnCl2を含む40%グリセロール溶液(pH約7.6)
アナリシスノート
容量は、DEA unitに基づいています。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A2356-VAR:
A2356-10KU:
A2356-50KU:
A2356-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
この製品を見ている人はこちらもチェック
Wei Chen et al.
Journal of bone and mineral research : the official journal of the American Society for Bone and Mineral Research, 33(4), 691-703 (2017-11-18)
CCAAT/enhancer-binding protein α (C/ebpα) is critical for osteoclastogenesis by regulating osteoclast (OC) lineage commitment and is also important for OC differentiation and function in vitro. However, the role of C/ebpα in postnatal skeletal development has not been reported owing to
Sudha B Singh et al.
Scientific reports, 10(1), 3107-3107 (2020-02-23)
Intestinal alkaline phosphatase (IAP) regulates bicarbonate secretion, detoxifies lipopolysaccharide (LPS), regulates gut microbes, and dephosphorylates proinflammatory nucleotides. IAP also exhibits anti-inflammatory effects in a Toll-like Receptor-4 (TLR-4) dependent manner. However, it is not known whether IAP induces autophagy. We tested
Tuanmao Guo et al.
Journal of orthopaedic surgery and research, 16(1), 313-313 (2021-05-16)
Growing evidence has implicated core-binding factor beta (Cbfb) as a contributor to osteoblast differentiation, which plays a key role in fracture healing. Herein, we aimed to assess whether Cbfb affects osteoblast differentiation after fibula fracture. Initially, we established a Cbfb
Jun Tang et al.
The Journal of biological chemistry, 295(33), 11669-11681 (2020-06-24)
Despite years of research investigating osteoblast differentiation, the mechanisms by which transcription factors regulate osteoblast maturation, bone formation, and bone homeostasis is still unclear. It has been reported that runt-related transcription factor 1 (Runx1) is expressed in osteoblast progenitors, pre-osteoblasts
A D Bakker et al.
Journal of dental research, 93(4), 394-399 (2014-02-05)
Mechanosensitive osteocytes regulate bone mass in adults. Interleukin 6 (IL-6), such as present during orthodontic tooth movement, also strongly affects bone mass, but little is known about the effect of IL-6 on osteocyte function. Therefore we aimed to determine in
プロトコル
Enzymatic Assay of Alkaline Phosphatase, Diethanolamine Assay (EC 3. 1. 3. 1)