Merck
A0310
Sigma-Aldrich
モノクロナール抗GABA マウス宿主抗体
Monoclonal Anti-GABA antibody produced in mouse
clone GB-69, ascites fluid
別名:
抗γ-アミノ酪酸抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥95,500
0.2 ML
¥137,000
¥95,500
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥95,500
0.2 ML
¥137,000
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥95,500
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
GB-69, monoclonal
含みます
15 mM sodium azide
交差性
wide range
テクニック
dot blot: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: 1:100-1:200 (Using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human brain and/or cerebellum sections.)
indirect ELISA: suitable
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... Gabra1(14394)
詳細
γγ-アミノ酪酸(GABA)は、中枢神経系において抑制性神経伝達物質として機能します。また、一部の末梢組織では神経修飾物質としても機能します。さらに、GABAは非神経組織にも存在し、血圧、心拍数、呼吸、免疫修飾、細胞増殖、タンパク質合成および代謝を調節します。
モノクローナル抗GABA抗体(マウスIgG1アイソタイプ)は、マウス骨髄腫細胞と免疫化マウスの脾細胞を融合して作製したハイブリドーマに由来します。抗体は、L-α-アミノ酪酸、L-グルタミン酸、L-アスパラギン酸、グリシン、δ-アミノ吉草酸、L-スレオニン、L-グルタミン、タウリン、プトレシン、L-アラニンおよびカルノシンと交差反応しません。ただし、β-アラニンおよびε-アミノカプロン酸では弱い交差反応が観察されます。
モノクローナル抗GABA抗体(マウスIgG1アイソタイプ)は、マウス骨髄腫細胞と免疫化マウスの脾細胞を融合して作製したハイブリドーマに由来します。γγ-アミノ酪酸(GABA)は、中枢神経系における主要な抑制性神経伝達物質であり、いくつかの末梢組織において神経調節物質としても機能します。GABAは、非神経構造体にも存在します。
免疫原
BSAに抱合したGABA(γ-アミノ酪酸)。
アプリケーション
モノクローナル抗GABA抗体は、マウスで産生され、免疫組織化学や免疫細胞化学で使用されています。[1]
生物化学的/生理学的作用
γ-アミノ酪酸(GABA)は、GABA/ベンゾジアゼピン受容体に結合し、内在性クロライドチャネルを開くことで神経阻害を媒介します。
物理的形状
保存料として15 mMのアジ化ナトリウムを含む腹水として提供されます。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 3
Jan Code
A0310-.5ML:
A0310-100UL:
A0310-BULK:
A0310-.2ML:
A0310-VAR:
A0310:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Structure, function, and modulation of GABAA receptors
Sigel E and Steinmann ME
The Journal of Biological Chemistry, 287(48), 40224-40231 (2012)
GABA may be a neurotransmitter in the vertebrate peripheral nervous system
Jessen KR, et al.
Nature, 281(5726), 71-71 (1979)
Newborn horizontal cells migrate bi-directionally across the neuroepithelium during retinal development
Edqvist PHD and Hallbook F
Development, 131(6), 1343-1351 (2004)
Per-Henrik D Edqvist et al.
Development (Cambridge, England), 131(6), 1343-1351 (2004-02-20)
Cell migration plays an important role during the development of the retina. In this work we have studied the migration of newborn horizontal cells in avian embryonic retina. Using the pattern of the early expressed transcription factors Lim1 and Prox1
Aaron N Reifler et al.
Current biology : CB, 25(21), 2763-2773 (2015-10-07)
Retinal neurons exhibit sustained versus transient light responses, which are thought to encode low- and high-frequency stimuli, respectively. This dichotomy has been recognized since the earliest intracellular recordings from the 1960s, but the underlying mechanisms are not yet fully understood.
質問
レビュー
アクティブなフィルタ
  1. 2件の評価のみのレビュー