Merck
G6642
Sigma-Aldrich
抗グルタメート ウサギ宿主抗体
whole antiserum
別名:
Anti-Glutamate Ab, Glutamate Detection Antibody, Rabbit Anti-Glutamate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
0.2 ML
¥73,500
¥73,500
単価¥105,000割引30%
出荷予定日2025年3月29日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
0.2 ML
¥73,500
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
結合体:
unconjugated
application:
DB
クローン:
polyclonal
化学種の反応性:
wide range
citations:
54
テクニック:
dot blot: 1:15,000
¥73,500
単価¥105,000割引30%
出荷予定日2025年3月29日
バルクの問い合わせ
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
whole antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
含みます
15 mM sodium azide
化学種の反応性
wide range
テクニック
dot blot: 1:15,000
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
アミノ酸であるL-グルタミン酸(Glu)およびL-アスパラギン酸(Asp)は、中枢神経系における主要な興奮性神経伝達物質であり、哺乳類の神経伝達物質として最も豊富であると考えられています。L-グルタミン酸とL-アスパラギン酸は共に、脳に高濃度に存在し、CNSにおけるほとんどの興奮性経路に分布しています。Glu-およびAsp-への免疫応答性は、シナプス末端に高濃度に局在しています。神経末端において、L-グルタミン酸は、その主な前駆体であるL-グルタミンの、グルタミナーゼによる脱アミド化によって生成されます。
神経における興奮性アミノ酸の作用は、異なる受容体サブタイプを介します。これらの受容体は、不可欠なイオンチャンネルや、イノシトール三リン酸(IP3)を使用するセカンドメッセンジャーシステムと結合しています。L-グルタミン酸とL-アスパラギン酸は、ハンチントン病、アルツハイマー病、てんかん、および脳虚血などの、特定の神経学的疾患の病理において重要な役割を担っています。広範な神経損傷を引き起こすL-グルタミン酸の害毒素および神経毒的効果は、N-メチル-D-アスパラギン酸(NMDA)受容体サブタイプを介して発現していると考えられています。
特異性
抗血清はドットブロットイムノアッセイにより活性と特異性が評価されています。抗血清は、親和性膜に固定化されたL-グルタミン酸を認識します。L-アスパラギン酸、L-グルタミン、L-アスパラギン、L-アラニンとの交差反応性は観察されていません。Gly-Asp、GABA、β-アラニン、グリシン、5-アミノ吉草酸とはわずかに交差反応性が認められます(アミノ酸濃度5-10mM)。L-グルタミン酸を含有するAsp-GluやGly-Gluのようなジペプチドの場合、弱~中程度の反応が観察されています。 抗体は、中枢神経系のグルタミン酸作動性ニュ-ロンの、細胞体・軸索・末端に存在するグルタミン酸を特定する際に利用することができます。
免疫原
L-グルタミン酸(Glu)。
アプリケーション
L-グルタミン酸に対するウサギポリクローナル抗血清は、ヒトまたは動物組織のホルマリンまたはグルタルアルデヒド固定、ビブラトームまたは凍結切片を使用した免疫組織化学に使用できます。免疫組織化学法は、従来の生化学的分析法よりも、解剖学的な知見をより多く提供します。
本抗体が有効に使用されている用途と、関連するピアレビュー済みの論文を、以下に記します。
免疫組織化学(論文1件)
免責事項
当社のカタログまたは製品に添付された当社のその他の文書に別段の記載がない限り、当社の製品は研究にのみ使用することを意図しており、無許可での商用使用、in vitro診断での使用、ex vivoもしくはin vivo治療での使用、または人間もしくは動物でのあらゆるタイプの消費もしくは適用など、その他の目的には使用しないでください。
WGK
WGK 3
Jan Code
G6642-.2ML:
G6642-BULK:
G6642-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Juan Guo et al.
EBioMedicine, 65, 103272-103272 (2021-03-11)
Despite the fundamental clinical significance of general anaesthesia, the cortical mechanism underlying anaesthetic-induced loss of consciousness (aLOC) remains elusive. Here, we measured the dynamics of two major cortical neurotransmitters, gamma-aminobutyric acid (GABA) and glutamate, through in vivo two-photon imaging and
Wenjun Zhou et al.
Nature neuroscience, 22(2), 205-217 (2019-01-22)
Nuclear receptor corepressor 1 (NCOR1) and NCOR2 (also known as SMRT) regulate gene expression by activating histone deacetylase 3 through their deacetylase activation domain (DAD). We show that mice with DAD knock-in mutations have memory deficits, reduced anxiety levels, and
Jonathan E Elliott et al.
Sleep, 41(3) (2018-01-10)
In previous work, dietary branched-chain amino acid (BCAA) supplementation, precursors to de novo glutamate and γ-aminobutyric acid (GABA) synthesis, restored impaired sleep-wake regulation and orexin neuronal activity following traumatic brain injury (TBI) in mice. TBI was speculated to reduce orexin
Èlia Benito-Gutiérrez et al.
BMC biology, 19(1), 110-110 (2021-05-23)
The evolutionary origin of the telencephalon, the most anterior part of the vertebrate brain, remains obscure. Since no obvious counterpart to the telencephalon has yet been identified in invertebrate chordates, it is difficult to trace telencephalic origins. One way to
Marta Słoniecka et al.
PloS one, 10(7), e0134157-e0134157 (2015-07-28)
Keratocytes, the quiescent cells of the corneal stroma, play a crucial role in corneal wound healing. Neuropeptides and neurotransmitters are usually associated with neuronal signaling, but have recently been shown to be produced also by non-neuronal cells and to be