Merck
すべての画像(6)
主要文書
安全性情報
AB175
Sigma-Aldrich
抗GABA抗体
serum, Chemicon®
別名:
GABA 受容体抗体, 抗 GABA 受容体抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
guinea pig
品質水準
抗体製品の状態
serum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
rat
交差性(ホモロジーによる予測)
all
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
詳細
GABA(γ-アミノ酪酸)は、は中枢神経系における主要な抑制性神経伝達物質で、ニューロンの活動電位の発生を抑制します。 特定の神経疾患や精神疾患の発症に関与しています。GABAは、グルタミン酸脱炭酸酵素によってグルタミン酸から生成されます。この反応では、ピリドキサールリン酸が補酵素として機能します。GABAはGABAAおよびGABAB受容体と相互作用します。これらの受容体は神経系全体に広く分布し、さまざまな種類の細胞に存在します。これらは薬理学的、電気生理学的、生化学的に特性が異なります。GABAA受容体複合体は、静止レベルの-70 mV付近の平衡電位で膜伝導率の上昇を媒介します。この伝導率の上昇には膜の過分極が伴うことも多く、その後の活動電位開始の確率を低下させます。膜の抵抗性の減少は、GABA依存的なClイオン流入が促進されることによって達成されます。GABAB受容体はK+チャネルと間接的に結合しています。活性化されると、GABAB受容体はカルシウムイオンの伝導率を低下させ、Gタンパク質を介した細胞内メカニズムによりcAMP産生を抑制します。GABAB受容体はシナプス後抑制とシナプス前抑制の両方を媒介することが知られています。
特異性
GABAはすべての動物種で合成される神経伝達物質であるため、すべての種で反応すると予想されます。
GABAを認識します。グルタルアルデヒドに結合させた100 μM GABAで事前に吸収処理すると、染色は阻止されました。500 μMのグルタミン酸およびタウリンの同様な結合体では、染色を阻止できませんでした。
免疫原
BSA結合GABA-グルタルアルデヒド
アプリケーション
この抗GABA抗体はGABAの検出において、免疫組織染色(パラフィン)および酵素免疫測定(ELISA)での使用が検証されています。
免疫組織染色:希釈倍率1:500で使用、ラット脳組織中のGABAを検出できます。
ELISA:独立した研究所において、競合的ELISAによりGABAが検出されました。
免疫組織染色プロトコル:
4%パラホルムアルデヒドと0~0.5%グルタルアルデヒドで固定した組織で良好な結果が得られています。グルタルアルデヒドは抗体反応のために必要です。
1)0.1 Mリン酸バッファー(pH 6.5)に溶解した4%パラホルムアルデヒド、0~0.5%グルタルアルデヒド、0.5%重クロム酸カリウムで組織を固定します。
2)一晩固定した後、ビブラトームで50 mmに切片化し、0.05 Mトリスバッファー(pH 6.5)で3時間インキュベートします。
3)0.1%アジ化ナトリウム、0.2%トリトンX-100および1%正常ヤギ血清を含むPBSで希釈したAB175中で、切片を18~24時間インキュベートします。
4)二次試薬として、フルオレセイン結合抗体またはABCシステムを使用することもできます。
注記: コルヒチン前処置なしでも、大脳皮質、小脳皮質、上丘および一部の脳幹縫線に十分に染色された細胞体が可視化できます。 コルヒチン前処理により、さらに脚間核と背柱核に細胞体の染色が現れます。
研究カテゴリー
神経科学
研究サブカテゴリー
神経伝達物質・受容体&
品質
ラット脳組織で免疫組織染色により評価されています。
免疫組織染色:希釈倍率1:500で使用、ヒト脳組織でGABAを検出できます。
物理的形状
モルモットポリクローナルBSA除去抗血清、0.05%アジ化ナトリウム含有
血清除去処理済み
保管および安定性
-20°Cで受領日から1年間安定です。
取扱い推奨事項:25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。微小遠心管に分注してから、-20°Cで保存してください。凍結融解を繰り返さないでください。IgGに損傷を与える、または製品性能に影響を及ぼすおそれがあります。
アナリシスノート
コントロール
ラット脳組織
その他情報
濃度:不定
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
AB175:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kristina D Micheva et al.
eNeuro, 5(5) (2018-11-09)
Numerous types of inhibitory neurons sculpt the performance of human neocortical circuits, with each type exhibiting a constellation of subcellular phenotypic features in support of its specialized functions. Axonal myelination has been absent among the characteristics used to distinguish inhibitory
Ji-Jie Pang et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 52(7), 4886-4896 (2011-04-13)
To examine the specificity and reliability of a retrograde double-labeling technique that was recently established for identification of retinal ganglion cells (GCs) and to characterize the morphology of displaced (d)GCs (dGs). A mixture of the gap-junction-impermeable dye Lucifer yellow (LY)
Luca Bragina et al.
Journal of neurochemistry, 105(5), 1781-1793 (2008-02-06)
gamma-Aminobutyric acid 1 (GAT-1) is the most copiously expressed GABA transporter; we studied its role in phasic and tonic inhibition in the neocortex using GAT-1 knockout (KO) mice. Immunoblotting and immunocytochemical studies showed that GAT-2 and GAT-3 levels in KOs
Anatomical characterization of a rabbit cerebellar eyeblink premotor pathway using pseudorabies and identification of a local modulatory network in anterior interpositus.
Gonzalez-Joekes, J; Schreurs, BG
The Journal of Neuroscience null
Response features of parvalbumin-expressing interneurons suggest precise roles for subtypes of inhibition in visual cortex.
Runyan, CA; Schummers, J; Van Wart, A; Kuhlman, SJ; Wilson, NR; Huang, ZJ; Sur, M
Neuron null