Merck
G9282
Sigma-Aldrich
モノクロナール抗グルタメート マウス宿主抗体
clone GLU-4, ascites fluid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
0.2 ML
¥86,800
¥86,800
出荷予定日2025年4月16日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
0.2 ML
¥86,800
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥86,800
出荷予定日2025年4月16日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
GLU-4, monoclonal
含みます
15 mM sodium azide
化学種の反応性
wide range
テクニック
indirect ELISA: 1:10,000 using in situ prepared L-glutamate-glutaraldehyde-BSA conjugate for coating
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GRM1(2911)
特異性
本抗体はグルタルアルデヒド固定サンプルにおいて、L-グルタミン酸 (L-グルタミン酸) と特異的に反応します。Gly-Glu, Asp-Gluとの交差反応が見られます。推奨される希釈倍率で間接/競合ELISAを行った場合、D-グルタミン酸, L-グルタミン酸, L-アスパラギン酸, D-アスパラギン酸, L-アスパラギン, β-アラニン, グリシン, 5-アミノ吉草酸, γ-アミノ酪酸 (GABA), Gly-Aspとの弱い交差反応がみられます。グルタミン酸は細胞体、軸索、およびCNSのグルタミン酸ニュ-ロン終末にみられます。
免疫原
L-グルタミン酸 (Glu)
アプリケーション
Applications in which this antibody has been used successfully, and the associated peer-reviewed papers, are given below.
Immuno-electron microscopy (1 paper)
Monoclonal Anti-Glutamate antibody produced in mouse is suitable for:
  • immunolabeling of glutamate in the lamina of the Drosophila visual system
  • immunocytochemistry at a working dilution of 1:20,000 to detect glutamate using heart and extrinsic nerves of stomatopod crustacean, Squilla oratoria
  • immunofluorescent staining as a primary antibody at a working dilution of 1:1000 using cryosections of brains and embryos from mice
  • use as a primary antibody to measure the glutamate release in synaptosome preparations
It is also suitable for indirect ELISA at a working dilution of 1:10,000 using in situ prepared L-glutamate-glutaraldehyde-BSA conjugate for coating.
生物化学的/生理学的作用
Glutamate is an amino acid that acts as a excitatory neurotransmitter in the vertebrate brain and functions in all brain processes. It is released from one end of the neuron and it binds to receptors on the surface of adjacent neurons. Glutamate is released in a calcium-dependent manner in response to depolarizing stimuli. It serves as a substrate in certain metabolic pathways, such as, synthesis of glutamine and γ-aminobutyric acid (GABA) Excessive release of glutamate or aspartate have been observed in the pathogenesis of certain neurodegenerative diseases, such as, Huntington′s disease, Alzheimer′s disease. The same is also observed in selective neuronal degenerations involved in epilepsy, ischemia, and hypoglycemia.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 3
Jan Code
G9282-VAR:
G9282-BULK:
G9282-.5ML:
G9282-.2ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A lot of "excitement' about neurodegeneration.
R Taylor
Science (New York, N.Y.), 252(5011), 1380-1381 (1991-06-07)
Ling-Qiang Zhu et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 27(45), 12211-12220 (2007-11-09)
Activation of glycogen synthase kinase-3 (GSK-3) can cause memory deficits as seen in Alzheimer's disease, the most common age-associated dementia, but the mechanism is not understood. Here, we found that activation of GSK-3 by wortmannin or transient overexpression of wild-type
Hiroshi Ando et al.
The Journal of experimental biology, 207(Pt 26), 4663-4677 (2004-12-08)
The heart of Squilla oratoria contains a cardiac ganglion that consists of 15 intrinsic neurons, supplied by a pair of inhibitory nerves and two pairs of excitatory nerves, arising from the central nervous system. These comprise the extrinsic cardiac innervation.
Yun Zhang et al.
The journal of headache and pain, 21(1), 72-72 (2020-06-12)
Vestibular migraine has recently been recognized as a novel subtype of migraine. However, the mechanism that relate vestibular symptoms to migraine had not been well elucidated. Thus, the present study investigated vestibular dysfunction in a rat model of chronic migraine
Agata Kolodziejczyk et al.
PloS one, 3(5), e2110-e2110 (2008-05-10)
Synaptic connections of neurons in the Drosophila lamina, the most peripheral synaptic region of the visual system, have been comprehensively described. Although the lamina has been used extensively as a model for the development and plasticity of synaptic connections, the