アプリケーション
トリプシンは、Vibri sp. V26の非毒素産生マングローブ分離株由来のアルカリプロテアーゼについて動物細胞培養における潜在的用途を評価する試験に使用されています。 トリプシンは、好酸球ムチン中の真菌の検出を改善する研究にも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
このインヒビターはトリプシンに対して作用し、キモトリプシンおよびプラスミンに対してこれよりも弱い作用を及ぼします。 このインヒビターはトリプシン、血漿カリクレイン、凝固因子Xと同様のメカニズムをもってプロテアーゼも阻害します。トリプシンインヒビターは、メタロプロテアーゼ、組織ベースのカリクレイン、酸プロテアーゼまたはチオプロテアーゼに対しては作用しません。 このインヒビターは、プロテアーゼ活性部位の1:1の化学量論合成物を生成することで作用し、次にインヒビターの単一のアルギニン-イソロイシン結合が開裂します。 阻害は可逆性でpH依存性です。
構成
ダイズトリプシンインヒビターは、2つのジスルフィド結合で架橋されたアミノ酸残基181個を有する単一のポリペプチド鎖を含む一量体タンパク質です。
単位の定義
BAEEを基質として使用すると、トリプシン1単位で、pH 7.6、25°C、反応容量3.2 mL、光路1 cmにおいてδA253が0.001/分となります。
トリプシン1単位= N-α-ベンゾイル-L-アルギニンエチルエステル(BAEE)を基質として使用するとき、pH 7.6、25℃においてA253が0.001/分
調製ノート
トリプシンインヒビターは水およびリン酸バッファーに10 mg/mLの濃度で溶けます。 また、平衡塩溶液に1 mg/mLの濃度で溶け、無血清培地にも溶けます。 濃度が10 mg/mLを超える濃縮溶液は濁ることがあり、黄色からアンバーを呈します。 細胞をトリプシン化した後、解離に使用したトリプシン溶液1 mLに対し1 mLのトリプシンインヒビター溶液に1 mg/mLで再懸濁させます。 次にこの細胞懸濁液を1000 rmpで遠心分離し、細胞ペレットを生成します。
溶液は2~8℃で短期間保存したとき活性を保持できます。溶液はアリコートを-20℃で凍結させると安定します。
溶液は2~8℃で短期間保存したとき活性を保持できます。溶液はアリコートを-20℃で凍結させると安定します。
アナリシスノート
1 mgのトリプシンインヒビターで、タンパク質1 mg当たりの活性が約10,000 BAEE単位のトリプシン1.0~3.0 mgが阻害されます。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T9003-BULK:
T9003PROC:
T9003-500MG:
T9003-CP:
T9003-25MG:
T9003-500G:
T9003-100MG-KC:
2550055:
T9003-VAR:
T9003-100MG:
T9003-100G:
T9003-5G:
T9003-1G:
T9003-250MG:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
American journal of physiology. Renal physiology, 298(5), F1170-F1177 (2010-03-12)
Inhibition of nitric oxide synthesis (NOS) induces hypertension and heavy proteinuria. Renal structure and function have shown striking improvement after interventions targeting ANG II or endothelin (ET) receptors in rats recovering after long-term NOS inhibition. To search for mechanisms underlying
Alkaline protease from a non-toxigenic mangrove isolate of Vibrio sp. V26 with potential application in animal cell culture
Cytotechnology, DOI: 10-DOI: 10 (2012)
Antimicrobial agents and chemotherapy, 54(10), 4275-4289 (2010-07-21)
The linear cationic amphiphilic EB peptide, derived from the FGF4 signal sequence, was previously shown to be virucidal and to block herpes simplex type I (HSV-1) entry (H. Bultmann, J. S. Busse, and C. R. Brandt, J. Virol. 75:2634-2645, 2001).
PloS one, 11(12), e0167802-e0167802 (2016-12-10)
PolyGly is present in many proteins in various organisms. One example is found in a transmembrane β-barrel protein, translocon at the outer-envelope-membrane of chloroplasts 75 (Toc75). Toc75 requires its N-terminal extension (t75) for proper localization. t75 comprises signals for chloroplast
Nature communications, 9(1), 1715-1715 (2018-05-02)
Merely touching the pancreas can lead to premature zymogen activation and pancreatitis but the mechanism is not completely understood. Here we demonstrate that pancreatic acinar cells express the mechanoreceptor Piezo1 and application of pressure within the gland produces pancreatitis. To
プロトコル
This technical article described the Enzymatic Assay of Trypsin Inhibitor.
Chromatograms
application for HPLCライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)