Merck
C1335
Sigma-Aldrich
S-(−)-カルビドパ
≥98% (TLC), powder
別名:
(S)-3-(3,4-ジヒドロキシフェニル)-2-ヒドラジノ-2-メチルプロパン酸, S-(−)-α-ヒドラジノ-3,4-ジヒドロキシ-2-メチルベンゼンプロパン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥23,200
100 MG
¥55,100
¥23,200
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥23,200
100 MG
¥55,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H14N2O4
CAS番号:
分子量:
226.23
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥23,200
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
powder
溶解性
methanol and 1 drop HCl: 4.90-5.10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(Cc1ccc(O)c(O)c1)(NN)C(O)=O
InChI
1S/C10H14N2O4/c1-10(12-11,9(15)16)5-6-2-3-7(13)8(14)4-6/h2-4,12-14H,5,11H2,1H3,(H,15,16)/t10-/m0/s1
InChI Key
TZFNLOMSOLWIDK-JTQLQIEISA-N
遺伝子情報
human ... DDC(1644)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
カルビドパは下肢静止不能症候群(RL)および睡眠時周期的脚運動(PLMS)の治療に使用されます。[1] カルビドパとレボドパはパーキンソン病の治療で併用されます。[2]
生物化学的/生理学的作用
L-芳香族アミノ酸デカルボキシラ-ゼに対する末梢インヒビタ-です。
L-芳香族アミノ酸デカルボキシラーゼに対する末梢インヒビターです。L-DOPAと同時投与された場合、ドーパミンへのCNS外変換を妨げることにより、有効成分のCNS濃度を上昇させます。活性酸素種に感受性を示すことから、細胞株中のH2O2量を増加させることによって、ヒト肺カルチノイドと肺小細胞癌に対して選択的細胞毒性を示します。[3]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C1335-100MG:
C1335-BULK:
C1335-VAR:
C1335-25MG-PW:
C1335-25MG:
C1335-100MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Levodopa with benserazide or carbidopa in Parkinson disease
Rinne UK and Molsa P
Neurology, 29(12), 1584-1589 (1979)
D Deleu et al.
Naunyn-Schmiedeberg's archives of pharmacology, 348(6), 576-581 (1993-12-01)
The effect of carbidopa on the pharmacokinetics and metabolism of levodopa (L-dopa) in blood plasma and skeletal muscle extracellular fluid (ECF) has been studied by repeated measurements in one beagle dog. The administration of a single dose of L-dopa (25
S Kaakkola et al.
Journal of neurochemistry, 60(1), 137-144 (1993-01-01)
The effects of two new catechol-O-methyltransferase (COMT) inhibitors, OR-611 and Ro 40-7592, in combination with L-3,4-dihydroxyphenylalanine (L-dopa) with or without carbidopa on extracellular levels of dopamine (DA), 3,4-dihydroxyphenylacetic acid (DOPAC), homovanillic acid (HVA), 3-O-methyldopa (3-OMD), and 5-hydroxyindoleacetic acid in rat
Pergolide and carbidopa/levodopa treatment of the restless legs syndrome and periodic leg movements in sleep in a consecutive series of patients
Earley CJ and Allen RP
Sleep, 19(10), 801-810 (1996)
V K Datieva et al.
Zhurnal nevrologii i psikhiatrii imeni S.S. Korsakova, 112(10 Pt 2), 13-19 (2012-12-20)
The objective of this multicenter observational study "Optimization levodopa therapy for patients with Parkinson's disease" (OPTIMA) was to evaluate the current practice of prescribing levodopa to patients with Parkinson's disease (PD) by general practitioners and specialists in the treatment of
資料
Serotonin is stored in cells and metabolized by MAO, influencing CNS, GI, and platelet functions.
セロトニン(5-ヒドロキシトリプタミン)は、主に次の3つの主要細胞種に存在することがわかっています - i) CNSおよび腸管筋層間神経叢のセロトニン作動性ニューロン、ii) 消化管粘膜の腸クロム親和性細胞、およびiii) 血小板。セロトニンの代謝は、主にミトコンドリア外膜酵素のモノアミンオキシダーゼ(MAO)によって行われ、MAOにはMAO-AとMAO-Bと呼ばれる2種類の分子サブタイプが存在します。
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLC