Merck
10812846001
Roche
トリス塩酸塩
>99% (titration), pH 7.0-9.0, suitable for FISH
別名:
トリズマ® 塩酸塩 塩酸塩, TRIS HCl, TRIS 塩酸塩, トリス(ヒドロキシメチル)アミノメタン 塩酸塩, トロメタン塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2C(CH2OH)3 · HCl
CAS番号:
分子量:
157.60
Beilstein:
3675235
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
PubChem Substance ID:
アッセイ
>99% (titration)
形状
solid
包装
pkg of 500 g
メーカー/製品名
Roche
テクニック
FISH: suitable
pH
7.0-9.0
有効pH範囲
7.0-9.0
pKa (25 °C)
8.1
吸収
<0.02 at 300 nm at 100 mg/mL
保管温度
room temp
SMILES記法
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
InChI Key
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
インキュベーション混合物におけるバッファー試薬また、可溶化バッファーや TE(Tris-EDTA)バッファーの成分としても使用されます。
特徴および利点
結晶
品質
純度:> 99%トリス塩酸(滴定分析)
重金属:< 1 ppm PbおよびFe
その他情報
すべてのバッファーのpHは、温度や濃度に依存します。トリスバッファーの場合、温度が1°C低下するとpHは約0.03上昇し、希釈10倍ごとにpHは0.03~0.05低下します。精密なアプリケーションには、適切に校正した、ガラス/カロメル複合電極のpHメーターを使用してください。
法的情報
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
MNase Digestion for Nucleosome Mapping in Neurospora.
Cigdem S
Bio-protocol null
Izabela Jęśkowiak et al.
International journal of molecular sciences, 22(20) (2021-10-24)
(1) Background: Melanoma is an aggressive neoplasm derived from melanocyte precursors with a high metastatic potential. Responses to chemotherapy and immunotherapy for melanoma remain weak, underlining the urgent need to develop new therapeutic strategies for the treatment of melanoma. (2)
Magalí Martí et al.
STAR protocols, 2(3), 100652-100652 (2021-07-27)
16S rRNA gene sequencing enables microbial community profiling, but recovering fecal DNA from extremely premature infants is challenging. Here, we describe an optimized protocol for fecal DNA isolation, library preparation for 16S rRNA gene sequencing, taxonomy assignation, and statistical analyses.
Cynthia Vanesa Rivero et al.
Frontiers in cellular and infection microbiology, 11, 657257-657257 (2021-09-04)
T. cruzi, the causal agent of Chagas disease, is a parasite able to infect different types of host cells and to persist chronically in the tissues of human and animal hosts. These qualities and the lack of an effective treatment
Alessio Fragasso et al.
ACS nano (2021-06-26)
Molecular traffic across lipid membranes is a vital process in cell biology that involves specialized biological pores with a great variety of pore diameters, from fractions of a nanometer to >30 nm. Creating artificial membrane pores covering similar size and