85588
スペルミン 二水和物
BioUltra, ≥99.5% (GC)
別名:
N,N′-ビス(3-アミノプロピル)-1,4-ジアミノブタン, Neuridine, ゲロンチン, ムスクラミン
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
製品種目
BioUltra
品質水準
アッセイ
≥99.5% (GC)
フォーム
powder
不純物
insoluble matter, passes filter test
pH
12.0-13.5 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
63-64 °C
溶解性
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV吸収
λ: 260 nm Amax: 0.20
λ: 280 nm Amax: 0.20
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.O.NCCCNCCCCNCCCN
InChI
1S/C10H26N4.2H2O/c11-5-3-9-13-7-1-2-8-14-10-4-6-12;;/h13-14H,1-12H2;2*1H2
InChI Key
MTNRSMVAYLLBAV-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
85588-VAR:
85588-BULK:
85588-25G:
85588-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック