アッセイ
≥99.0% (AT)
フォーム
powder
mp
260-262 °C (lit.)
~260 °C (dec.)
官能基
amine
SMILES記法
Cl.Cl.NCCCCCN
InChI
1S/C5H14N2.2ClH/c6-4-2-1-3-5-7;;/h1-7H2;2*1H
InChI Key
FGNLEIGUMSBZQP-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
33220-1G-F-KC:
33220-BULK-F:
33220-INTR-F:
33220-10G-F:
33220-VAR-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック