Merck
79390
Sigma-Aldrich
Phosphatase, Alkaline from calf intestinal mucosa
suitable for enzyme immunoassay, solution (clear, colorless), ~2500 U/mg protein (~10 mg/ml)
別名:
アルカリホスファターゼ from calf intestinal mucosa
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
eCl@ss:
42010105
NACRES:
NA.54
製品79390は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
由来生物
bovine (calf) intestinal mucosa
フォーム
solution (clear, colorless)
比活性
~2500 U/mg protein (~10 mg/ml)
分子量
Mr ~140000
テクニック
enzyme immunoassay: suitable
不純物
0.1 mM ZnCl2
1 mM MgCl2
3 M NaCl
30 mM triethanolamine
pH
~7.6
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
アルカリホスファターゼは、リン酸モノエステル除去のためラボに用いられ、自己連結を妨げます。酪農業では、牛乳の殺菌状態の確認にも使用されています。アルカリホスファターゼは通常抗体と結合し、イムノブロッティング、ELISA、その他抗体ベースの検出アッセイに用います。
生物化学的/生理学的作用
アルカリホスファターゼは加水分解酵素で、塩基性条件の下、様々な分子を脱リン酸化します。
単位の定義
1 unitは、pH 9.8、37°C、1分間で、1 μmolのリン酸4-ニトロフェニルを加水分解させる酵素量に相当します。
再構成
The solution can be used without dialysis (for enzyme immuno-assay).
その他情報
Sales restrictions may apply
Used in highly sensitive (pg/m) enzyme immunoassays with LCEC detection of phenol[1]; Comparison of three methods for conjugating alkaline phosphatase to human placental lactogen[2]; Preparation of enzyme-antibody conjugates[3][4]; Liposome immunoassay with antigen-coupled liposomes containing alkaline phosphatase[5]
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
79390-5MG:
79390-1MG:
79390-VAR:
79390-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
D G Williams
Journal of immunological methods, 72(1), 261-268 (1984-08-03)
One of the requirements for enzyme immunoassay is the formation of a labelled component of the assay system which can be either the ligand or the binder. Three methods for conjugating alkaline phosphatase to human placental lactogen were investigated, involving
M.I. Halliday et al.
Biochemical Society Transactions, 14, 473-473 (1986)
K.R. Wehrmeyer et al.
Journal of Liquid Chromatography, 6, 2141-2141 (1983)
Enzyme-linked immunosorbent assay, Elisa. 3. Quantitation of specific antibodies by enzyme-labeled anti-immunoglobulin in antigen-coated tubes.
E Engvall et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 109(1), 129-135 (1972-07-01)
C K Kim et al.
Journal of immunological methods, 159(1-2), 101-106 (1993-02-26)
Immunoliposomes were prepared and their immunoassay applications investigated. Liposomes were prepared from cholesterol and phospholipids including maleimidobenzoylphosphatidylethanolamine (MBPE) for conjunction with thiol-containing antigens. Alkaline phosphatase (APase) was entrapped in the liposome and BSA, the antigen, was modified by reaction with