The E/Z prefix in the product name stands for Entgegen (opposite side) and Zusammen (same side) or Trans and Cis, respectively. This product consists of two isomers. The ratio of each has not been determined.
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
solid
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\C=C\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C40H64/c1-33(2)19-13-23-37(7)27-17-31-39(9)29-15-25-35(5)21-11-12-22-36(6)26-16-30-40(10)32-18-28-38(8)24-14-20-34(3)4/h11-12,19-22,27-30H,13-18,23-26,31-32H2,1-10H3/b12-11+,35-21+,36-22+,37-27+,38-28+,39-29+,40-30+
InChI Key
YVLPJIGOMTXXLP-KEKOKYSKSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
78903-BULK:
78903-VAR:
78903-1MG:
78903-1MG-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック