Merck
00297
Sigma-Aldrich
イソペンテニルピロリン酸 三リチウム塩
≥95.0% (TLC)
別名:
3-メチル-3-ブテニルピロリン酸 三リチウム塩, IPP
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥113,000
50 MG
¥293,300
¥113,000
出荷可能日2025年4月10日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥113,000
50 MG
¥293,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H9Li3O7P2
CAS番号:
分子量:
263.89
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
¥113,000
出荷可能日2025年4月10日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
for analytical purposes
アッセイ
≥95.0% (TLC)
フォーム
powder
不純物
≤10% water
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Li+].[Li+].[Li+].CC(=C)CCOP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
[Li+].[Li+].[Li+].CC(=C)CCOP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C5H12O7P2.3Li/c1-5(2)3-4-11-14(9,10)12-13(6,7)8;;;/h1,3-4H2,2H3,(H,9,10)(H2,6,7,8);;;/q;3*+1/p-3
InChI Key
ZJGSIAARCDPUSN-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
イソペンテニルピロりん酸トリリチウム塩(3-メチル-3-ブテニル ピロりん酸トリリチウム塩、IPP)は、イソペンテニルピロりん酸のリチウム塩です。ポリイソプレノイド化合物の生合成中に生成する中間体です。3段階のプロセスでイソペンテノールから合成できます。[1] メバロン酸はATP依存的プロセスでイソペンテニルピロりん酸に変換できます。メバロン酸とイソペンテニルピロりん酸はパラゴムノキの乳液によりゴム内に取り込まれています。[2]
アプリケーション
イソペンテニルピロりん酸(IPP)は、イソペンテニル二りん酸イソメラーゼの分布、特性解析および動態の研究で基質として使用できる可能性があります。IPPはイソプレノイド/テルペノイドの生合成の研究に使用されています。イソペンテニルピロりん酸はゴムの合成に使用できる可能性があります。[3]
生物化学的/生理学的作用
テルペン生合成の中間体。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
00297-50MG:
00297-10MG:
00297-VAR:
00297-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kazunori Okada
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 75(7), 1219-1225 (2011-07-09)
Plants synthesize isopentenyl diphosphate (IPP) via the mevalonate pathway and the methylerythritol phosphate (MEP) pathway. IPP is condensed to its allylic isomer, dimethylallyl diphosphate, to yield geranylgeranyl diphosphate, a common precursor for the production of cyclic diterpenoids. Studies of subcellular
The biosynthesis of rubber. Incorporation of mevalonate and isopentenyl pyrophosphate into rubber by Hevea brasiliensis-latex fractions.
B L Archer et al.
The Biochemical journal, 89(3), 565-574 (1963-12-01)
Nagendra K Sharma et al.
Biochemistry, 49(29), 6228-6233 (2010-06-22)
Isopentenyl diphosphate isomerase (IDI) catalyzes the interconversion of isopentenyl diphosphate (IPP) and dimethylallyl diphosphate (DMAPP), the basic five-carbon building blocks of isoprenoid molecules. Two structurally unrelated classes of IDIs are known. Type I IPP isomerase (IDI-1) utilizes a divalent metal
New aspects of rubber biosynthesis.
Archer B L and Audrey B G
Botanical Journal of the Linnean Society, 94, 181-196 (1987)
Venkatadurga Jonnalagadda et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(15), 6568-6570 (2012-04-05)
The E. coli isopentenyl diphosphate isomerase (IDI) catalyzed reaction of isopentenyl diphosphate (IPP) in D(2)O gives a 66% yield of dimethylallyl diphosphate labeled with deuterium at the (E)-methyl group (d-DMAPP) and a 34% yield of IPP labeled with 1 mol