Merck
44722
Supelco
trans,trans-ファルネシル ピロフォスファート アンモニウム塩
analytical standard
別名:
(E,E)-3,7,11-トリメチル-2,6,10-ドデカトリエン-1-イル ピロフォスファート アンモニウム塩, ファルネシル ジホスファート アンモニウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥97,200
¥97,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥97,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H28O7P2 · xNH3
分子量:
382.33 (free acid basis)
Beilstein:
2482197
UNSPSCコード:
85151701
NACRES:
NA.24
¥97,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
グレード
analytical standard
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
N.C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\COP(O)(=O)OP(O)(O)=O
InChI
1S/C15H28O7P2.H3N/c1-13(2)7-5-8-14(3)9-6-10-15(4)11-12-21-24(19,20)22-23(16,17)18;/h7,9,11H,5-6,8,10,12H2,1-4H3,(H,19,20)(H2,16,17,18);1H3/b14-9+,15-11+;
InChI Key
CPYJTMLHKIWGDF-NDHHSALASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
アナリシスノート
NMR-Internal Standard: not specified dimethylsulfone
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)