アッセイ
≥97% (TLC)
フォーム
powder
色
faint red to very dark red
mp
169-170 °C
溶解性
chloroform: 1 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(=C\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(C)\C=C\C1=C(C)C[C@@H](O)CC1(C)C)/C=C/C=C(C)/C=C/C2=C(C)CCCC2(C)C
InChI
1S/C40H56O/c1-30(18-13-20-32(3)23-25-37-34(5)22-15-27-39(37,7)8)16-11-12-17-31(2)19-14-21-33(4)24-26-38-35(6)28-36(41)29-40(38,9)10/h11-14,16-21,23-26,36,41H,15,22,27-29H2,1-10H3/b12-11+,18-13+,19-14+,25-23+,26-24+,30-16+,31-17+,32-20+,33-21+/t36-/m1/s1
InChI Key
DMASLKHVQRHNES-FKKUPVFPSA-N
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
C6368-VAR:
C6368-BULK:
C6368-1MG-PW:
C6368-1MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック