スキップする
D4287
γ,γ-ジメチルアリルピロリン酸 三アンモニウム塩
1 mg/mL in methanol (:aqueous 10 mM NH4OH (7:3)), ≥90% (TLC)
別名:
DMAPP
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C5H12O7P2 · 3NH3
CAS番号:
分子量:
297.18
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Assay:
≥90% (TLC)
Form:
liquid
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥90% (TLC)
form
liquid
packaging
vial of 200 μg
concentration
1 mg/mL in methanol (:aqueous 10 mM NH4OH (7:3))
storage temp.
−20°C
SMILES string
N.N.N.C\C(C)=C\COP(O)(=O)OP(O)(O)=O
InChI
1S/C5H12O7P2.3H3N/c1-5(2)3-4-11-14(9,10)12-13(6,7)8;;;/h3H,4H2,1-2H3,(H,9,10)(H2,6,7,8);3*1H3
InChI key
VBUNGGIXIOHBHL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
テルペン生合成の中間体。
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
695795474738426
assay
≥90% (TLC)
assay
≥93.0% (TLC)
assay
≥93.0% (TLC)
assay
≥95.0% (TLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
form
liquid
form
powder
form
-
form
-
packaging
vial of 200 μg
packaging
-
packaging
-
packaging
-
concentration
1 mg/mL in methanol (:aqueous 10 mM NH4OH (7:3))
concentration
-
concentration
-
concentration
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
保管分類
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
69.8 °F - closed cup
flash_point_c
21 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
第4類:引火性液体 + アルコール類 + 危険等級II
fsl
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
D4287-1VL:4.548173194158E12
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)