Merck
76559
Sigma-Aldrich
2-オレオイル-1-パルミトイル-sn-グリセロ-3-ホスホ-rac-(1-グリセロール) アンモニウム塩
≥97.0% (TLC)
別名:
1-パルミトイル-2-オレオイル-sn-グリセロ-3-ホスホグリセロール アンモニウム塩, L-α-ホスファチジル-DL-グリセロール, β-オレオイル-γ-パルミトイル アンモニウム塩, POPG-NH4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C40H80NO10P
CAS番号:
分子量:
766.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.85
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
synthetic
アッセイ
≥97.0% (TLC)
フォーム
solid
溶解性
chloroform: 20 mg/mL, clear, colorless
官能基
ester
脂質タイプ
phosphoglycerides
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
N.CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(O)(=O)OCC(O)CO)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C40H77O10P.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-40(44)50-38(36-49-51(45,46)48-34-37(42)33-41)35-47-39(43)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2;/h17-18,37-38,41-42H,3-16,19-36H2,1-2H3,(H,45,46);1H3/b18-17-;/t37?,38-;/m1./s1
InChI Key
WFYVYFVKHCDATR-XQYKCTAGSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
POPGは、負に荷電した合成脂質単分子膜、二分子膜の成分として、研究に広く使用されています。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
76559-500MG:
76559-BULK:
76559-VAR:
76559-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)