01991
2-オレオイル-1-パルミトイル-sn-グリセロ-3-ホスホエタノールアミン
≥95% (TLC)
別名:
1-ヘキサデカノイル-2-(cis-9-オクタデセノイル)-sn-グリセロ-3-ホスホエタノールアミン, 3-sn-ホスファチジルエタノールアミン, 2-オレオイル-1-パルミトイル, L-β-オレオイル-γ-パルミトイル-α-セファリン
アッセイ
≥95% (TLC)
フォーム
solid
官能基
amine
脂質タイプ
phosphoglycerides
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP(O)(=O)OCCN)OC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP(O)(=O)OCCN)OC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC
InChI
1S/C39H76NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-39(42)48-37(36-47-49(43,44)46-34-33-40)35-45-38(41)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18,37H,3-16,19-36,40H2,1-2H3,(H,43,44)/b18-17+
InChI Key
FHQVHHIBKUMWTI-ISLYRVAYSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
01991-BULK:
01991-VAR:
01991-100MG:
01991-500MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック