May Grunwald stain is generally used in combination with Giemsa solution, and there are generally no protocols available for using May Grunwald stain as a stand-alone stain product. The staining obtained with May Grunwald or closely related Romanowsky stain is dependent upon pH, and the pH should be kept within an acceptable range for optimal results.
おすすめの製品
テクニック
microbe id | staining: suitable
品質水準
不純物
methanol
密度
0.80 g/mL at 20 °C
適合性
Chlamydia spp.
Histoplasma spp.
Plasmodium spp.
Trichomonas spp.
bacteria
protozoa
spirochetes
SMILES記法
[K+].COC(=O)c1ccccc1C2=C3C=C(Br)C(=O)C(Br)=C3Oc4c(Br)c([O-])c(Br)cc24
InChI
1S/C21H10Br4O5.K/c1-29-21(28)9-5-3-2-4-8(9)14-10-6-12(22)17(26)15(24)19(10)30-20-11(14)7-13(23)18(27)16(20)25;/h2-7,26H,1H3;/q;+1/p-1
InChI Key
NXBZXYJXNIFCRJ-UHFFFAOYSA-M
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
51.8 °F - closed cup
引火点(℃)
11 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
63590-VAR:
63590-6X100ML:4548173290812
63590-100ML:4548173290782
63590-INTR:
63590-1L:4548173290799
63590-BULK:
63590-6X1L:4548173290829
63590-6X500ML:4548173290836
63590-500ML:4548173290805