The exact number of times the May Grunwald solution can be reused varies depending on factors such as the number of slides stained for each use, temperature, humidity, and exposure to air. Users are expected to evaluate the stain quality for each batch of slides stained and change the solution once the stain quality diminishes. It's important not to return a used working solution back to the stock bottle; instead, used solutions should be stored tightly capped in another bottle, ensuring the cap is always tightly closed to prevent evaporation of methanol and water pickup from the air, which can cause the stain to precipitate out of solution.
おすすめの製品
フォーム
solution
シェルフライフ
Expiry date on the label.
体外診断薬
for in vitro diagnostic use
濃度
0.25 % (w/v) in methanol
テクニック
microbe id | staining: suitable
アプリケーション
hematology
histology
保管温度
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
51.8 °F - closed cup
引火点(℃)
11 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
MG500-BULK:
MG500-500ML:4548173290751
MG500-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
Learn about the clinical study of blood, blood-forming organs, and blood diseases including the treatment, prevention, and stains and dyes used in hematology testing.
血液、血液を造る臓器、および治療や予防を含めた血液疾患に関する臨床研究、そして血液検査に用いる染色法および色素についてご紹介します。