安全性情報
1.01424
Sigma-Aldrich
May-Grünwald′s eosine-methylene blue solution modified
for microscopy
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116130
EC Index Number:
200-659-6
NACRES:
NA.05
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
for microscopy
品質水準
蒸気圧
128 hPa ( 20 °C)
フォーム
liquid
自己発火温度
420 °C
組成
C.I. 45380, 0.5 g/L
C.I. 52015, 0.7 g/L
contains CH3OH
expl. lim.
5.5-44 % (v/v) Methanol)
体外診断薬
for in vitro diagnostic use
テクニック
microbe id | staining: suitable
bp
65 °C/1013 hPa
転移温度
flash point 12 °C
密度
0.79 g/cm3 at 20 °C
適合性
suitable for microscopy
アプリケーション
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
15-25°C
詳細
The staining method according to May-Grünwald is one of the standard techniques in hematological diagnostic procedures. Like Wright′s eosin methylene blue solution and Leishman′s eosin methylene blue solution, this ready-to-use solution is used for staining of blood and bone marrow smears and clinical cytological specimens. The 500 ml bottle provides ca. 1500 stainings. The May-Grünwald′s eosin methylene blue solution is an IVD / CE registered / certified product and the 500 ml bottle is sufficient for staining up to 1600 slides in Hellendahl cells. For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.
アナリシスノート
Suitability for microscopy (Blood smear): passes test
Erythrocytes: pink to brownish
Nuclei: violet
Eosinophilic granules: red-brown
Neutrophilic granules: light violet
Lymphocyte cytoplasm: blue
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
53.6 °F
引火点(℃)
12 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
AR11014241000:
1014240100:
1014240110:
1014249025:
1014241022:
BR11014241002:
CL11014241022/1:
1014240000:
1014240504:
1014240103:
1014240106:
1014242500:
1014241000:
1014240500:
1014240127:
IN21014240125:
1014249026:
1014241004:
1014242506:
1014240509:
1014240503:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
血液、血液を造る臓器、および治療や予防を含めた血液疾患に関する臨床研究、そして血液検査に用いる染色法および色素についてご紹介します。
Learn about the clinical study of blood, blood-forming organs, and blood diseases including the treatment, prevention, and stains and dyes used in hematology testing.
質問
  1. should this be used neat or diluted with methanol and/or buffered water
    1 回答
    1. This product is prepared as a concentrate. Please see the link below to the Data Sheet for the dilution instructions:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/412/029/101424ug-ms.pdf