Merck
32857
Sigma-Aldrich
ライトステイン 溶液
according to Wright
別名:
Wright's eosin メチレンブルー, エオシンメチレンブルー溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 L
¥15,100
¥15,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 L
¥15,100
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
MA.02
¥15,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
liquid
品質水準
品質
according to Wright
不純物
methanol
密度
0.8 g/cm3
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[K+].COC(=O)c1ccccc1C2=C3C=C(Br)C(=O)C(Br)=C3Oc4c(Br)c([O-])c(Br)cc24
InChI
1S/C21H10Br4O5.K/c1-29-21(28)9-5-3-2-4-8(9)14-10-6-12(22)17(26)15(24)19(10)30-20-11(14)7-13(23)18(27)16(20)25;/h2-7,26H,1H3;/q;+1/p-1
InChI Key
NXBZXYJXNIFCRJ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Wright′s染色溶液は市販されており、一般に血液学的検査で使用されています。製造工程では、 重炭酸ナトリウムとともにメチレンブルーを加熱したのち、混和液をエオシンと混合しています。Wright′s染色溶液はアルカリ溶液です。 したがって、アルカリの漸進性の酸化作用により、その濃度は連続的に変化します。このため、Giemsa′s(ギムザ)染色を追加して、多色色素のアズール親和特性を保持します。[1]
アプリケーション
白血球濃度の滲出液分析では、Wright(ライト)染色液が使用されました。[2]
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
51.8 °F
引火点(℃)
11 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
32857-1L:
32857-6X1L:
32857-BULK:
32857-VAR:
32857-INTR:
32857-6X250ML:
32857-25L:
32857-250ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Biocompatibility and biofouling of MEMS drug delivery devices.
Biomaterials, 24 (11), 1959-1967 (2003)
Qian Kong et al.
Microvascular research, 130, 104009-104009 (2020-04-26)
The purpose of the present study was to investigate the possible role of TIPE2 on acute lung injury (ALI) induced by myocardial ischemia/reperfusion (MIR) in diabetic rats. Sprague-Dawley (SD) rats were randomly separated into four groups: control+sham (C + sham); control+MIR (C + MIR);
A simplified Wright's stain technique for routine avian blood smear staining.
Shen PF and Patterson LT
Poultry Science, 62 (5), 923-924 (1983)
Young-Joo Jeong et al.
Anatomy & cell biology, 43(4), 294-302 (2011-01-27)
Asthma is a Th2-dependent disease mediated by IgE and Th2 cytokines, and asthmatic patients suffer from oxidative stresses from abnormal airway inflammation. Vitamin C is a micro-nutrient functioning as an antioxidant. When administered at a mega-dose, vitamin C has been
Qian Kong et al.
Experimental and therapeutic medicine, 17(5), 3598-3606 (2019-04-17)
Acute lung injury (ALI) is a critical syndrome that is associated with high morbidity and mortality rates. The activation of the Fas/Fas ligand (FasL) signaling pathway may be an important pathophysiological mechanism during ALI development. Penehyclidine hydrochloride (PHC) has been
質問
  1. Can this stain be used for analysis of WBC in bronchoalveolar lavage fluid? And what protocol to use for that? 
    1 回答
    1. This product is not specifically tested for use in this application. It would be up to the end user to determine suitability. Below find a link to a reference that may be helpful, as well as a link to the general protocol for this product.
      Wright Stain in BAL:
      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4019586/
      Wright Stain Protocol
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/236/081/ws.pdf