61941
エチレングリコール 溶液
別名:
Ethylene glycol solution, Additive Screening Solution 01/Kit-No 78374
サイズを選択してください
¥11,600
サイズを選択してください
About This Item
¥11,600
おすすめの製品
フォーム
liquid
密度
1.04 g/mL at 20 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI Key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
Ethylene glycol 5M solution is an additive screening solution of Additive Screening Kit. Additive Screen kit is designed to allow rapid and convenient evaluation of additives and their ability to influence the crystallization of the sample. The Additive Kit provides a tool for refining crystallization conditions.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Kidney
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
61941-100ML-F:
61941-1ML-F:4548173944692
61941-BULK-F:
61941-VAR-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック