product name
グリセリン, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. G0400000
traceable to USP 1295607
蒸気密度
3.1 (vs air)
蒸気圧
<1 mmHg ( 20 °C)
APIファミリー
glycerin
CofA
current certificate can be downloaded
自己発火温度
698 °F
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.474 (lit.)
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
mp
20 °C (lit.)
密度
1.25 g/mL (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
InChI Key
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
WGK
WGK 1
引火点(°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
199 °C - Pensky-Martens closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
01873-5G:
PHR1020-5G:
01873-5G-BULK:
PHR1020-5G-PW:
PHR1020-5G-BULK:
Choose from one of the most recent versions:
この製品を見ている人はこちらもチェック