Merck
03747
Sigma-Aldrich
エチレングリコール
BioUltra, ≥99.5% (GC)
別名:
1,2-エタンジオール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOCH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
62.07
Beilstein:
505945
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352137
eCl@ss:
39020501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
蒸気密度
2.1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.08 mmHg ( 20 °C)
製品種目
BioUltra
アッセイ
≥99.5% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
752 °F
expl. lim.
15.3 %
テクニック
affinity chromatography: suitable
不純物
insoluble matter, passes filter test
≤0.002% free acid (as CH3COOH)
≤0.1% water
屈折率
n20/D 1.431 (lit.)
n20/D 1.431
bp
195-198 °C
mp
−13 °C (lit.)
密度
1.113 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤0.5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤1 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES記法
OCCO
OCCO
λ
neat
UV吸収
λ: 260 nm Amax: ≤0.03
λ: 280 nm Amax: ≤0.01
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI Key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
免疫アフィニティ-クロマトグラフィ-での脱離に用いられます。尿の酵素を安定化させる添加剤です。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Kidney
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
239.0 °F - open cup
引火点(℃)
115 °C - open cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
03747-25ML:4548174016671
03747-5ML:4548174016688
03747-BULK:
03747-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
J P Li et al.
Journal of biochemical and biophysical methods, 22(4), 311-320 (1991-05-01)
An affinity chromatography column packed with nonporous agarose beads derivatized with human growth hormone via carbonyldiimidazol was used for the purification of antibodies against human growth hormone from antiserum. Desorption with 1 M sodium chloride in 60% ethylene glycol at
K Jung et al.
Clinical biochemistry, 21(1), 53-57 (1988-01-01)
We examined the stability of N-acetyl-beta-D-glucosaminidase (EC 3.2.1.30), alanine aminopeptidase (EC 3.4.11.2), alkaline phosphatase (EC 3.1.3.1), gamma-glutamyltransferase (EC 2.3.2.2), and lysozyme (EC 3.2.1.17) in urine prepared by gel filtration and supplemented with albumin, or ethylene glycol, or ethylene glycol plus
P L Lim
Molecular immunology, 24(1), 11-15 (1987-01-01)
Comparative studies on the efficacies of various buffers in eluting absorbent-bound antibodies revealed the denaturative effect of 3 M KSCN on all three IgM antibodies but not on an IgG protein, and the generally weak eluting power of glycine-HCl buffer
Peter Mygind Leth et al.
Forensic science international, 155(2-3), 179-184 (2005-10-18)
Ethylene glycol (EG) can be found in many agents, such as antifreeze. Ingestion of EG may cause serious poisoning. Adults are typically exposed when EG is ingested as a cheap substitute for ethanol or in suicide-attempts. Children may be exposed
Yi Wang et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(5), 1941-1951 (2013-01-16)
This article describes a robust method for the facile synthesis of small Ag nanocubes with edge lengths controlled in the range of 18-32 nm. The success of this new method relies on the substitution of ethylene glycol (EG)--the solvent most