認証
reag. Ph. Eur.
reag. USP
品質水準
蒸気圧
0.053 hPa ( 20 °C)
製品種目
EMSURE®
アッセイ
≥99.5% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
410 °C
expl. lim.
3.2-15.3 % (v/v)
不純物
≤0.00002% Chloride (Cl)
≤0.0003% Substances reducing potassium permanganate (as O)
≤0.001% Acidity (as CH3COOH)
≤0.005% Formaldehyde
色
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.431-1.433
pH
6-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
197.6 °C/1013 hPa
mp
-14--10 °C
転移温度
flash point 111 °C
密度
1.11 g/cm3 at 20 °C
微量陽イオン
Fe: ≤0.00005%
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI Key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- in diode laser-based detection of single molecules in solutions.
- and reducing agent in the synthesis of gold nanoparticle.
アナリシスノート
Identity (IR): conforms
Color: ≤ 10 Hazen
Acidity (as CH₃COOH): ≤ 0.001 %
Density (d 20 °C/20 °C): 1.113 - 1.115
Density (d 25 °C/25 °C): 1.10 - 1.12
Refractive index (n 20/D): 1.431 - 1.433
Melting point: -14 - -10 °C
Boiling point: 196.5 - 198.5 °C
Chloride (Cl): ≤ 0.00002 %
Fe (Iron): ≤ 0.00005 %
Formaldehyde: ≤ 0.005 %
Substances reducing potassium permanganate (as O): ≤ 0.0003 %
Readily carbonizable substances: conforms
Sulfated ash: ≤ 0.005 %
Water: ≤ 0.1 %
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Kidney
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
239.0 °F - open cup
引火点(℃)
115 °C - open cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.