グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
品質水準
蒸気密度
2.62 (vs air)
蒸気圧
0.08 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.5% (GC)
形状
viscous liquid
自己発火温度
779 °F
シェルフライフ
3 yr
expl. lim.
12.5 %
不純物
≤0.003% free acid (as CH3COOH)
≤0.1% water
蒸発残留物質
≤0.005%
強熱残分
<0.005% (as SO4)
屈折率
n20/D 1.432 (lit.)
n20/D 1.433
bp
187 °C (lit.)
mp
−60 °C (lit.)
密度
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤1 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES記法
CC(O)CO
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
InChI Key
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
引火点(°F)
219.2 °F - closed cup
引火点(℃)
104 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
82280-200L:
82280-6X250ML:
82280-1L:
82280-6X1L:
82280-VAR:
82280-BULK:
82280-250ML:
Choose from one of the most recent versions:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)