certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1570483
蒸気圧
0.8 mmHg ( 20 °C)
9.8 mmHg ( 100 °C)
APIファミリー
1,3-propanediol
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 mL
屈折率
n20/D 1.440 (lit.)
bp
214 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−27 °C (lit.)
密度
1.053 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OCCCO[H]
InChI
1S/C3H8O2/c4-2-1-3-5/h4-5H,1-3H2
InChI Key
YPFDHNVEDLHUCE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
PHR3167-1ML:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.