詳細
for research or for further manufacturing use
with 3151 mg/L dextrose, with 2.5 mM L-glutamine, with 15mM HEPES, with 55 mg/L sodium pyruvate
無菌性
sterile
フォーム
liquid
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
構成
sodium pyruvate: 0.055 g/L
phenol red: yes
glucose: 3.15 g/L
L-glutamine: yes
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
51445C-PH:
51445CPROC:
51445C-500ML:
51445C-BULK:
51445C-1000ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)