Merck
46041
Sigma-Aldrich
Esterase basic kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[C@]12CC[C@@H](O)C[C@@H]1CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3CCC4=O
InChI
1S/C19H30O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12-16,20H,3-11H2,1-2H3/t12-,13+,14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1
InChI Key
QGXBDMJGAMFCBF-HLUDHZFRSA-N
構成
内容:
78042 Streptomyces diastatochromogenes由来エステラーゼ(大腸菌による組み換え体)、10 mg
46062 桿菌由来エステラーゼ、10 mg
46051 Bacillus stearothermophilus由来エステラーゼ、10 mg
79208 Rhizopus oryzae由来エステラーゼ、100 mg
46056 Candida lipolytica由来エステラーゼ、50 mg
46059 Mucor miehei由来エステラーゼ、50 mg
46069 ウマ肝臓由来エステラーゼ、50 mg
46071 Saccharomyces cerevisiae由来エステラーゼ、 25 mg
46058 ブタ肝臓由来エステラーゼ、10 mg
75742 Pseudomonas fluorescens由来エステラーゼ(大腸菌による組み換え体)、10 mg
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jamie B Scaglione et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(5), 1309-1318 (2008-02-16)
Although the structural features of binding sites for neuroactive steroids on gamma-aminobutryic acid type A (GABA A) receptors are still largely unknown, structure-activity studies have established a pharmacophore for potent enhancement of GABA A receptor function by neuroactive steroids. This
Bryson W Katona et al.
European journal of medicinal chemistry, 43(1), 107-113 (2007-04-17)
Allopregnanolone (1) and pregnanolone (2), steroids containing a 17beta-acetyl group, are potent enhancers of GABA (gamma-aminobutyric acid) action at GABAA receptors. Their effects are enantioselective with the non-naturally occurring enantiomers (ent-1 and ent-2) being less potent. Androsterone (3) and etiocholanolone
Jamie B Scaglione et al.
Journal of medicinal chemistry, 49(15), 4595-4605 (2006-07-21)
Benz[f]indenes are tricyclic compounds with a linear 6-6-5 fused carbocyclic ring system. When properly substituted, benz[f]indenes can satisfy the pharmacophore requirements of the critical hydrogen-bond donor and acceptor groups found in neuroactive steroids that modulate gamma-aminobutyric acidA (GABAA) receptor function.
Hiroyuki Sato et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(6), 1831-1841 (2008-03-01)
TGR5, a metabotropic receptor that is G-protein-coupled to the induction of adenylate cyclase, has been recognized as the molecular link connecting bile acids to the control of energy and glucose homeostasis. With the aim of disclosing novel selective modulators of
Edith Bellavance et al.
Journal of medicinal chemistry, 52(23), 7488-7502 (2009-09-24)
17beta-Hydroxysteroid dehydrogenase type 7 (17beta-HSD7) catalyzes the reduction of estrone (E(1)) into estradiol (E(2)) and of dihydrotestosterone (DHT) into 5alpha-androstane-3beta,17beta-diol (3beta-diol), therefore modulating the level of mitogenic estrogens and androgens in humans. By classical and parallel chemistry, we generated several