Merck
E2884
Sigma-Aldrich
エステラーゼ ブタ肝臓由来
ammonium sulfate suspension, ≥150 units/mg protein (biuret)
別名:
PLE, カルボキシルエステラーゼ, カルボン酸エステルヒドロラーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
由来生物
Porcine liver
形状
ammonium sulfate suspension
比活性
≥150 units/mg protein (biuret)
分子量
168 kDa
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
カルボキシルエステルヒドロラーゼとしても知られるエステラーゼは、酵素のヒドロラーゼスーパーファミリーのメンバーです。
アプリケーション
シグマの酵素を使用して、水性媒体中のビーズ結合触媒活性をスクリーニングするためのゲルベースの代替プロトコールを開発しました。この製品は、化合物L-バリン-3-{8-[(E)-2-[3-メトキシフェニル)エテニル]-7-メチル-1-プロパルギルキサンチン-3-イル}プロピルエステル塩酸塩(アデノシンA2A受容体アンタゴニストMSX-2のアミノ酸エステルプロドラッグであるMSX-4)の特性を調べるためにも使用されています。
ブタ肝臓から得られたエステラーゼは、紫外可視分光法において蛍光の所在を明らかにするために使用されています。
ブタ肝臓エステラーゼは、製薬および産業用途で使用するためのペンタアセチルカテキンおよびエピカテキンの加水分解を触媒するために使用されます。
ブタ肝臓エステラーゼは、有機化学の速度論的分割および不斉合成によく使用されます。
生物化学的/生理学的作用
エステラーゼは、短鎖脂肪酸を含む水溶性カルボキシルエステルに作用します。その機能性はSer、His、Asp/Gluの触媒3成分に起因します。
ブタ肝臓エステラーゼは、エステルからカルボン酸へのエナンチオ選択的変換を触媒します。分子量は168 kDaであることが分かりました。各分子に2つの活性部位を持つセリン酵素であり、希酸または濃縮塩存在下で活性半分子に解離します。
細菌および真菌のエステラーゼ酵素には、いくつかの産業用途があると思われます。エステル結合の加水分解と合成を触媒することができます。
単位の定義
1ユニットは、pH 8.0、25°C、1分間で、1.0 μmolの酪酸エチルを酪酸とエタノールに加水分解する酵素量です。
物理的形状
3.2 Mの(NH4)2SO4溶液(pH 8)で調製した懸濁液
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
E2884-1KU:
E2884-5KU:
E2884-200UN:
E2884-VAR:
E2884-BULK:
E2884-20KU:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Karl Vollmann et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 13(2), 348-359 (2008-02-29)
The compound L-valine-3-{8-[(E)-2-[3-methoxyphenyl)ethenyl]-7-methyl-1-propargylxanthine-3-yl}propyl ester hydrochloride (MSX-4) was synthesized as an amino acid ester prodrug of the adenosine A2A receptor antagonist MSX-2. It was found to be stable in artificial gastric acid, but readily cleaved by pig liver esterase.
Fluorogenic affinity label for the facile, rapid imaging of proteins in live cells
Watkins RW, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 7(19), 3969-3975 (2019)
B Wang et al.
Methods in molecular medicine, 23, 71-85 (1999-01-01)
With the discovery of an increasing number of biologically active peptides and peptide mimetics (1-3), there is a pressing need for the development of strategies to deliver these biologically active compounds to the desired site of action. The preceding two
F Dorandeu et al.
Toxicology, 248(2-3), 151-157 (2008-05-03)
Organophosphorus chemical warfare agents (nerve agents) are to be feared in military operations as well as in terrorist attacks. Among them, VX (O-ethyl-S-[2-(diisopropylamino)ethyl] methylphosphonothioate) is a low volatility liquid that represents a percutaneous as well as an inhalation hazard if
Robert L Wilensky et al.
Nature medicine, 14(10), 1059-1066 (2008-09-23)
Increased lipoprotein-associated phospholipase A(2) (Lp-PLA(2)) activity is associated with increased risk of cardiac events, but it is not known whether Lp-PLA(2) is a causative agent. Here we show that selective inhibition of Lp-PLA(2) with darapladib reduced development of advanced coronary
資料
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
硫酸アンモニウム懸濁液として提供される酵素の使用方法
プロトコル
Objective: To standardize a procedure for the enzymatic determination of Esterase activity using Ethyl Butyrate as a substrate.