リコンビナント
expressed in E. coli
形状
crystalline
crystals
powder or flakes
比活性
≥10 U/mg
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
エステラーゼは、酵素のヒドロラーゼ(加水分解酵素)スーパーファミリーに属しています。この組み換えエステラーゼには、C末端ヒスチジンタグが付いています。
アプリケーション
枯草菌由来のエステラーゼは蛋白質工学の研究で使用されることがあり、その他にアリール脂肪族三級アルコール酢酸塩の速度論的分割研究にも使用されています。製品 96667は遺伝子組み換え大腸菌 (≥10 U/mg)が発現したエステラーゼです。
生物化学的/生理学的作用
エステラーゼはエステルを開裂させて酸とアルコールに分解する加水分解酵素です。
エステラーゼは立体特異性を持つ加水分解とエステス生成に関与します。 培養微生物と菌類に由来するエステラーゼは幾つもの産業で利用されています。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
単位の定義
1 unitは、pH 7.5、30°C、1分間で、1 μmolの4-ニトロフェニル-L-酢酸を変換する酵素量に相当します。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
96667-50MG:
96667-VAR:
96667-500MG:
96667-10MG:
96667-BULK:
試験成績書(COA)
High-Resolution Fractionation Processes
Separation Science and Technology, 1, 61-99 (1998)
Soil-based gene discovery: a new technology to accelerate and broaden biocatalytic applications
Advances in Applied Microbiology, 52, 1-28 (2003)
Protein engineering, design & selection : PEDS, 20(3), 125-131 (2007-02-21)
Enzyme-catalyzed kinetic resolutions of secondary alcohols are a standard procedure today and several lipases and esterases have been described to show high activity and enantioselectivity. In contrast, tertiary alcohols and their esters are accepted only by a few biocatalysts. Only
New citation. Highly Enantioselective Synthesis of Arylaliphatic Tertiary Alcohols using Mutants of an Esterase from Bacillus subtilis
Advanced Synthesis & Catalysis, 349, 1393-1398 (2007)
RSC advances, 12(13), 8119-8130 (2022-04-16)
Esterase enzymes catalyze diverse hydrolysis reactions with important biological, commercial, and biotechnological applications. For the improvement of these biocatalysts, there is a need for widely accessible, inexpensive, and adaptable activity screening assays that identify enzymes with particular substrate specificities. Natural