製品種目
VETRANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
薬剤管理
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
181-184 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
[H][C@@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CCC(=O)[C@@]4(C)CC[C@]3([H])[C@@]1(C)CC[C@@H](O)C2
InChI
1S/C19H30O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12-16,20H,3-11H2,1-2H3/t12-,13+,14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1
InChI Key
QGXBDMJGAMFCBF-HLUDHZFRSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
31579-VAR:
31579-BULK:
31579-250MG:
Choose from one of the most recent versions:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Milli-Q®超純水製造装置は、水道水中に存在するホルモンなどの有機汚染物質を含まない超純水を提供できるため、最も感度の高いLC-MS/MS解析に適しています。
Milli-Q® ultrapure water systems deliver water free of organic contaminants , including hormones present in a lab's tap water, making it suitable for the most sensitive LC-MS/MS analyses.