Merck
MAK520
Sigma-Aldrich
Monoamine Oxidase (MAO) Inhibitor Screening Kit
sufficient for 100 fluorometric tests
別名:
MAO-A Inhibitor Detection Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
アプリケーション
pharmaceutical
検出方法
fluorometric
関連疾患
Alzheimer′s disease; Parkinson′s disease; depression; migraine disorder; schizophrenia; substance abuse; neurodegenerative disorders; neuropsychiatric diseases; neurological disorders
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
Monoamine oxidases (MAO) are a family of mitochondrial enzymes that catalyze the oxidative deamination of monoamines. Two isoforms of MAO exist, MAO-A and MAO-B, with different inhibitor selectivity and tissue distribution. MAO dysfunction is thought to be responsible for a number of neurological disorders. Unusually high or low levels of MAOs in the body have been associated with depression, schizophrenia, substance abuse, attention deficit disorder, migraines, and irregular sexual maturation. MAO inhibitors are one of the major classes of drug prescribed for the treatment of depression, Parkinson′s, and Alzheimer′s diseases.
特徴および利点
  • Compatible with high-throughput handling systems.
適合性
The kit is suitable for inhibitor screening and evaluation of MAO inhibitors.
原理
The Monoamine Oxidase (MAO) Inhibitor Screening Kit provides a convenient fluorometric means to screen for MAO enzyme inhibitors. In the assay, MAO reacts with p-tyramine, a substrate for both MAO-A and MAO-B, resulting in the formation of H2O2, which is determined by a fluorometric method at λEx = 530 nm/λEm = 585 nm.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)