製品種目
VETRANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
neat
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ccccc1\C=N\N2CCOC2=O
InChI
1S/C10H9N3O4/c14-10-12(5-6-17-10)11-7-8-3-1-2-4-9(8)13(15)16/h1-4,7H,5-6H2/b11-7+
InChI Key
OHYXOGZWSSNLON-YRNVUSSQSA-N
詳細
アプリケーション
その他情報
おすすめ製品
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
33868-VAR-R:
33868-BULK-R:
33868-10MG-R:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック