For the tartrate solutions in the 2 TRAP kits, 386A and 387A, if the 386A kit is not available, considering purchasing the 387A kit is recommended. The results are the same, although the kit composition varies from kit to kit. The Tartrate Solution in the 386A kit is 0.67M with a pH of 5.2, whereas the molarity of the Tartrate solution in the 387A kit is 0.67M and has a pH of 4.9. The instructions call for using 2 mL of the tartrate solution in Beaker B for the 386A procedure, and 1 mL of tartrate solution in Beaker B for the 387A procedure. There have been no studies showing whether the 2 reagents are interchangeable. It is best to use the 387A kit if the kit is available.
おすすめの製品
シェルフライフ
Expiry date on the label.
体外診断薬
for in vitro diagnostic use
dilution
(for histology)
アプリケーション
hematology
histology
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
原理
キットの構成要素のみ
- Acetate Solution (386-3) 50 mL
- Acid Hematoxylin (285-2) 100 mL
- Citrate Concentrate (386-1) 20 mL
- Fast Garnet GBC Salt (kit only) 2 × 10
- Naphthol AS-BI Phosphoric Acid (386-4) 40 mL
- Tartrate Solution (kit only) 20 mL
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
-
Is product 3873 equivalent to the tartrate solution used in the Leukocyte Acid Phosphatase (TRAP) kit (386A)?
1 回答-
役に立ちましたか?
-
-
Does the current version of product 386A-1KT include sodium nitrate?
1 回答-
The 386A kit does not contain sodium nitrite, while the 387A kit includes sodium nitrite as part of the kit.