Merck
2851
Sigma-Aldrich
クエン酸リン酸バッファー濃縮液
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥10,800
¥10,800
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥10,800
About This Item
UNSPSCコード:
41116124
NACRES:
NA.47
¥10,800
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
フォーム
solution
品質水準
体外診断薬
for in vitro diagnostic use
アプリケーション
hematology
histology
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
アプリケーション
  • ポリ(スルホベタイン)またはポリ(エチレングリコール)をベースとする共重合で修飾したポリアミドカテーテルの防汚効果の比較:この研究では、医療機器の生物的汚損を低減するよう設計されたポリマーの合成におけるエタノールの使用について調査し、高度医療材料研究におけるその役割を強調しています(Cao et al., 2024)。
  • 水性亜鉛電池のためのエタノールソルボサーマル法を用いたポリイミドのグリーン合成:ポリイミド構造の革新的な合成において、エタノールをグリーン溶媒として使用し、持続可能な材料生産とエネルギー貯蔵ソリューションにおけるその重要性を強調しています(Zhao et al., 2024)。
  • 内因性および外因性の神経毒性に対抗する戦略としてのプロバイオティクスによる腸内細菌叢の調整:この研究では、メディカルリサーチにおける神経保護戦略の研究に用いられる、溶媒抽出プロセスにおけるエタノールの間接的な適用について調査しています(Skalny et al., 2024)。
  • 再発性単発性肝細胞癌に対する超選択的焼灼化学エタノール塞栓療法:6 ヶ月後の転帰分析:この臨床研究では、治療介入に直接エタノールを使用し、患者の転帰を向上させる腫瘍治療におけるその重要な使用法を示しています(Lee et al., 2024)。
  • 自己組織化による強化アルギン酸繊維で強度、耐久性、骨再生を向上:医療用に設計された新しい生体材料の加工にエタノールが使用され、再生医療技術の開発におけるその有用性が示されています(Cui et al., 2024)。
調製ノート
Sodium citrate, 0.7 mol/L, and sodium phosphate, 0.6 mol/L
免責事項
Sales restrictions may apply
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
2851-BULK:
2851-VAR:
2851-100ML:4548174014516
2851-100ML-KC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–2/2 質問  
  1. Are adult red blood cells failing to properly elute hemoglobin after incubation in the Citrate Phosphate Buffer working solution? Could the pH of the Citrate Phosphate Buffer be too high? Additionally, is it feasible to increase the amount of agitation to aid in eluting the adult hemoglobin?
    1 回答
    1. To elute adult hemoglobin, pure/undenatured 80% alcohol is necessary. The use of histological or reagent grade alcohol may result in inadequate elution.
      役に立ちましたか?
  2. Is it advisable to switch to the published procedure, which requires a 5-minute incubation, considering the change in cell appearance after immersing the slides for 2 minutes in the buffer?
    1 回答
    1. The recommended procedure for a 5-minute incubation in 1X Citrate Phosphate Buffer solution should be followed, with adjustments made based on the degree of staining observed with the slides. The slides should be agitated at 1 and 3 minutes, and the user should determine the amount of agitation required based on their observations. The degree of agitation may need to be adjusted to address issues such as hard-to-observe ghost cells or an excess of adult hemoglobin.