Merck
27885
Sigma-Aldrich
クメストロール
≥95.0% (HPLC)
別名:
7,12-ジヒドロキシクメスタン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥86,900
¥86,900
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥86,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H8O5
CAS番号:
分子量:
268.22
Beilstein:
266702
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥86,900
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
powder
不純物
≤10.0% water
mp
≥350 °C (lit.)
SMILES記法
Oc1ccc-2c(OC(=O)c3c-2oc4cc(O)ccc34)c1
InChI
1S/C15H8O5/c16-7-1-3-9-11(5-7)19-14-10-4-2-8(17)6-12(10)20-15(18)13(9)14/h1-6,16-17H
InChI Key
ZZIALNLLNHEQPJ-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ESR1(2099) , ESR2(2100)
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • 魚用飼料生産におけるフィトエストロゲン:クメストロールは魚用飼料生産におけるバイオマーカーとして使用されており、これにより、こうした飼料に用いられる植物原料の評価が容易になります (Pavlopoulos et al., 2023)。
  • クメストロールと大豆葉の老化:大豆の葉の老化におけるクメタロール′の役割、特に植物ホルモンとの相互作用が調査され、ファイトアレキシンの一種として、農業における潜在的な利点と作物科学への応用が示唆されています (Mun et al., 2021)
  • 大豆の全身防御:クメストロールによるプライミングがネグサレセンチュウに対する大豆の防御に及ぼす影響を調査したこの研究は、天然の植物防御増強剤としての可能性を強調しています (Adss et al., 2021)。
生物化学的/生理学的作用
クメストロールは、脳および脳下垂体中でエストロゲン受容体-αを介する抗エストロゲン作用を持っています。[1]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
27885-VAR:
27885-BULK:
27885-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Camila Franco et al.
International journal of pharmaceutics, 369(1-2), 5-11 (2008-11-26)
Coumestrol is an estrogenic and antioxidant agent, characterized by its low solubility in aqueous and lipophilic media, once in the aglicone form. In order to improve its solubility in water, coumestrol was associated with beta-cyclodextrin in aqueous media followed by
Bickoff, E.M., et al.
Journal of the American Chemical Society, 80, 3969-3969 (1958)
Sarah J Lowry et al.
Nutrition and cancer, 64(6), 783-789 (2012-08-07)
Some forms of estrogen are associated with breast cancer risk as well as with mammographic density (MD), a strong marker of breast cancer risk. Whether phytoestrogen intake affects breast density, however, remains unclear. We evaluated the association between serum levels
Man-Hai Liu et al.
Neurological research, 33(6), 663-672 (2011-06-29)
Estrogen replacement therapy can decrease the risk of developing Alzheimer's disease. Phytoestrogens have been proposed as potential alternatives to estrogen replacement therapy. The purpose of this study was to evaluate the in vitro protective effects of coumestrol on mice astrocytes.
Michihisa Ueda et al.
Animal science journal = Nihon chikusan Gakkaiho, 83(6), 469-473 (2012-06-15)
The present study was conducted to clarify the effects of coumestrol administration to maternal mice during pregnancy and lactation on serum Ca and Ca metabolism in their neonatal mice. From 6.5 to 16.5 days post coitus and from 3 to