この商品について
実験式(ヒル表記法):
C16H12O4
CAS番号:
分子量:
268.26
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-623-9
Beilstein/REAXYS Number:
237979
MDL number:
Quality Segment
assay
≥99.0% (TLC)
form
solid
mp
257-261 °C
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
SMILES string
COc1ccc(cc1)C2=COc3cc(O)ccc3C2=O
InChI
1S/C16H12O4/c1-19-12-5-2-10(3-6-12)14-9-20-15-8-11(17)4-7-13(15)16(14)18/h2-9,17H,1H3
InChI key
HKQYGTCOTHHOMP-UHFFFAOYSA-N
General description
ホルモノネチンはO-メチル化されたイソフラボンで、植物エストロゲンの一種です。多くのマメ科植物、主にTrifolium pratense L.(アカツメクサ)のクローバー各種に見られ、Astragalus membranaceus(オウギ、黄耆)に含まれる主要なフラボノイドの1つです。
Application
ホルモノネチンは、以下の用途に使用されています:
- 液体クロマトグラフィー/フォトダイオードアレイ/高分解能質量分析(LC-PDA-HRMS)を用いて、薬用サフラン柱頭抽出物から得られる複数の代謝産物の輸送について調べるための参照標準品として
- 化学発光法を用いて、生体模倣環境での抗酸化作用を検証するための植物エストロゲン模倣イソフラボンとして
- 高速液体クロマトグラフィー(HPLC)を用いて、野生型および形質転換型のMedicago truncatula植物中のイソフラボン含有量濃度を検証するための既知標準品として
- 各種ケラチノサイト細胞株とヒト皮膚等価物(HSE)モデルを用いた、アリール炭化水素受容体(AhR)アゴニスト候補として、アトピー性皮膚炎(AD)治療のための皮膚バリアタンパク質の回復にもたらす効果の検証
Biochem/physiol Actions
アカツメクサに含まれるイソフラボンです。ランブル鞭毛虫(Giardia lamblia)感染に対し、腸粘膜からの栄養型の除去を誘発することにより、少なくとも部分的には有効です。
ホルモノネチンは、抗酸化作用、抗炎症作用、抗高脂血症作用、および心臓保護作用を引き出します。抗糖尿病特性を示し、2型糖尿病における糖尿病性腎症に対する効果が知られています。ホルモノネチンは、がん治療に用いられる良く知られた抗がん剤、化学療法剤です。また、抗菌作用、神経保護作用、抗高血圧作用も示します。
Packaging
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ホルモノネチン
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves