Merck
92136
Supelco
ゲニステイン
analytical standard
別名:
4′,5,7-トリヒドロキシイソフラボン, 5,7-ジヒドロキシ-3-(4-ヒドロキシフェニル)-4H-1-ベンゾピラン-4-オン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H10O5
CAS番号:
分子量:
270.24
Beilstein:
263823
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥97% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Oc1ccc(cc1)C2=COc3cc(O)cc(O)c3C2=O
InChI
1S/C15H10O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)11-7-20-13-6-10(17)5-12(18)14(13)15(11)19/h1-7,16-18H
InChI Key
TZBJGXHYKVUXJN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Genistein, a naturally occurring soy isoflavone, is a dietary protein tyrosine kinase (PTK) inhibitor. It is found to possess anticarcinogenic properties.
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
生物化学的/生理学的作用
チロシンタンパク質キナ-ゼの阻害剤です。他のタンパク質キナ-ゼの反応においては、ATPの競合的阻害剤として作用します。抗血管新生剤であり、血管新生の調節に関与する遺伝子の転写をダウンレギュレ-トします。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: glycyrrhiza
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
92136-10MG:
92136-VAR:
92136-BULK:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 9
1 of 9
グリシチン United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1295855
グリシチン
ビオカニンA analytical standard
Supelco
92142
ビオカニンA
グリシチン phyproof® Reference Substance
PHL89693
グリシチン
ゲニスチン United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1288805
ゲニスチン
Alexandra Mamagkaki et al.
PloS one, 16(4), e0250599-e0250599 (2021-04-28)
The objective of this study is to improve and optimize the formulation of Genistein in capsules in order to result in a better pharmacokinetic profile comparing to existing commercial products. In order to do this, five different formulations of Genistein
Genistein inhibits both estrogen and growth factor-stimulated proliferation of human breast cancer cells
GP and SB
Cell Growth & Differentiation : the Molecular Biology Journal of the American Association For Cancer Research, 7, 1345-1351 (1996)
Genistein inhibits renal cancer progression through long non-coding RNA HOTAIR suppression
Imai-Sumida M, et al.
Clinical Cancer Research, 3449-3449 (2017)
Sonia de Pascual-Teresa et al.
The Journal of nutritional biochemistry, 17(4), 257-264 (2005-08-20)
If soy isoflavones are to be effective in preventing or treating a range of diseases, they must be bioavailable, and thus understanding factors which may alter their bioavailability needs to be elucidated. However, to date there is little information on
M Uehara et al.
The Journal of steroid biochemistry and molecular biology, 72(5), 273-282 (2000-05-24)
A time-resolved fluoroimmunoassay (TR-FIA), with europium labeled phytoestrogens as tracers, was developed for the quantitative determination of enterolactone, genistein and daidzein in human urine. The aim was to create a method for the screening of large populations in order to