Merck
PHL82308
クメストロール
phyproof® Reference Substance
別名:
7,12-ジヒドロキシクメスタン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥55,200
¥55,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥55,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H8O5
CAS番号:
分子量:
268.22
Beilstein:
266702
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥55,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
フォーム
powder
メーカー/製品名
PhytoLab
mp
≥350 °C (lit.)
SMILES記法
Oc1ccc-2c(OC(=O)c3c-2oc4cc(O)ccc34)c1
InChI
1S/C15H8O5/c16-7-1-3-9-11(5-7)19-14-10-4-2-8(17)6-12(10)20-15(18)13(9)14/h1-6,16-17H
InChI Key
ZZIALNLLNHEQPJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生物化学的/生理学的作用
クメストロールは、脳および脳下垂体中でエストロゲン受容体-αを介する抗エストロゲン作用を持っています。[1]
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
PHL82308-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)