製品種目
BioUltra
アッセイ
≥99.0% (T)
フォーム
crystals
不純物
insoluble matter, passes filter test
強熱残分
≤0.01% (as SO4)
損失
≤0.1% loss on drying, 110 °C
pH
5.0-6.0 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
密度
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤50 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.2 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤2 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV吸収
λ: 260 nm Amax: ≤0.037
λ: 280 nm Amax: ≤0.030
SMILES記法
N.N.OS(O)(=O)=O
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
InChI Key
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- 疎水性相互作用クロマトグラフィー(HIC)のための移動相Aの調製
- NH4NO3(S1–S6)をN2O (S1-N2O–S6-N2O)に熱分解するための参照試料として
- M63培地用ストック溶液の調製
- 分子生物学とクロマトグラフィーの試薬として
- タンパク質の沈殿と分画
- 抗体の精製
- 核酸とタンパク質の結晶学的分析
- 疎水性相互作用クロマトグラフィーなど、タンパク質の高速液体クロマトグラフィー(HPLC)分析
- 逆塩勾配を用いたtRNAのセファロースクロマトグラフィー
- Long PCR緩衝液、PCR溶解液、第二鎖cDNA合成
- リン脂質のHPLC分析
生物化学的/生理学的作用
法的情報
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
09978-1KG:
09978-VAR:
09978-500G:
09978-BULK:
09978-2.5KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック