スキップする
P4142
1-オレオイル-2-パルミトイル-sn-グリセロ-3-ホスホコリン
≥98% (GC), ≥99% (TLC)
別名:
1-(cis-9-オクタデセノイル)-2-ヘキサデカノイル-sn-グリセロ-3-ホスホコリン, L-α-ホスファチジルコリン, β-パルミトイル-γ-オレオイル
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C42H82NO8P
CAS番号:
分子量:
760.08
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (GC), ≥99% (TLC)
form
powder
functional group
phospholipid
lipid type
phosphoglycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)COP(O)(=O)OCC[N](C)(C)C
InChI
1S/C42H83NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-24-26-28-30-32-34-41(44)48-38-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)51-42(45)35-33-31-29-27-25-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-21,40H,6-19,22-39H2,1-5H3,(H,46,47)/b21-20-
InChI key
ZLPCRCSDGDOSCT-MRCUWXFGSA-N
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)