46401
シクロヘキシミド
PESTANAL®, analytical standard
別名:
3-[2-(3,5-ジメチル-2-オキソシクロヘキシル)-2-ヒドロキシエチル]グルタルイミド, アクチジオン, ナラマイシンA
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
analytical standard
品質水準
詳細
mixture of stereo isomers
製品種目
PESTANAL®
アッセイ
≥95% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
溶解性
H2O: slightly soluble
抗生物質活性スペクトル
fungi
アプリケーション
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
作用機序
protein synthesis | interferes
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@]1(C[C@@H](C)C[C@H](C)C1=O)[C@H](O)CC2CC(=O)NC(=O)C2
InChI
1S/C15H23NO4/c1-8-3-9(2)15(20)11(4-8)12(17)5-10-6-13(18)16-14(19)7-10/h8-12,17H,3-7H2,1-2H3,(H,16,18,19)/t8-,9-,11-,12+/m0/s1
InChI Key
YPHMISFOHDHNIV-FSZOTQKASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
As per Regulation (EC) No 1107/2009, repealing the directive 91/414, cycloheximide is not approved for use in the European Union (EU).
アプリケーション
- To evaluate the antifungal efficacy and safety of cycloheximide as a supplement in Optisol-GS
- To study the effect of cycloheximide on leaf-cutting ant workers
- To study the effect of streptomycin, cycloheximide, fungizone, captan, carbofuran, cygon, and pentachloronitrobenzene on soil microorganisms
- To study the fungal control of nitrous oxide production in a semiarid grassland
- To study the activity and degradation of streptomycin and cycloheximide in soil
生物化学的/生理学的作用
活性スペクトル:カンジダ菌、アスペルギルス属、サッカロミセス属、ペニシリウム属などの酵母および真菌に対して活性を示します。
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Muta. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
46401-VAR-R:
46401-SIAL:
46401-BULK-R:
46401-100MG-R:4548173904665