アッセイ
≥90% (by assay)
形状
powder
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
色
white to brown
保管温度
room temp
InChI
1S/C15H23NO4/c1-8-3-9(2)15(20)11(4-8)12(17)5-10-6-13(18)16-14(19)7-10/h8-12,17H,3-7H2,1-2H3,(H,16,18,19)/t8-,9-,11-,12+/m0/s1
InChI Key
YPHMISFOHDHNIV-FSZOTQKASA-N
詳細
警告
その他情報
Lu, Q. and Mellgreen,R.L. 1996. Arch. Biochem. Biophys.334, 175.
Chow, S.C., et al. 1995. Exp. Cell Res.216, 149.
Waring, P. 1990. J. Biol. Chem.265, 14476.
Obrig, T.G., et al. 1971. J. Biol. Chem.246, 174.
Pestka, S. 1971. Annu. Rev. Microbiol.25, 487.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Muta. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
239763-M-VAR:
239763-0GM:
239763-5GM:
239763-1KG-M:
239763-1GM-M:
239763-200GM-M:
239763-150GM:
239763-100GM-M:
239763-50GM:
239763-1KG:
239763-150GM-M:
239763-1GM:
239763-50GM-M:
239763-250GM:
239763-GM:
239763-5GM-M:
239763-200GM:
239763-250GM-M:
239763-100GM:
試験成績書(COA)