Merck
C1988
Sigma-Aldrich
シクロヘキシミド
Biotechnology Performance Certified
別名:
3-[2-(3,5-ジメチル-2-オキソシクロヘキシル)-2-ヒドロキシエチル]グルタルイミド, アクチジオン, ナラマイシンA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H23NO4
CAS番号:
分子量:
281.35
Beilstein:
88868
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
51102829
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.85
グレード
Biotechnology Performance Certified
形状
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
溶解性
ethanol: 50 mg/mL
抗生物質活性スペクトル
fungi
yeast
作用機序
protein synthesis | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H][C@]1(C[C@@H](C)C[C@H](C)C1=O)[C@H](O)CC2CC(=O)NC(=O)C2
InChI
1S/C15H23NO4/c1-8-3-9(2)15(20)11(4-8)12(17)5-10-6-13(18)16-14(19)7-10/h8-12,17H,3-7H2,1-2H3,(H,16,18,19)/t8-,9-,11-,12+/m0/s1
InChI Key
YPHMISFOHDHNIV-FSZOTQKASA-N
アプリケーション
シクロヘキシミドは、酵母および真菌のCHX耐性株の選択、短命たんぱく質の検出のためのたんぱく質合成の制御された阻害、たんぱく質発現の超誘導、およびアポトーシス誘導または細胞死受容体によるアポトーシス誘導の促進に広く使用されています。アテローム硬化性プラークのマクロファージを選択的に除去し、卵丘のないウマ卵母細胞を活性化することが示されています。
生物化学的/生理学的作用
作用機序:真核生物における翻訳阻害により、細胞増殖の停止と細胞死を引き起こします。CHXは、酵母や真菌のCHX耐性株の選択、短命のタンパク質の検出およびタンパク質発現の超誘導のためのタンパク質合成の制御された阻害、およびアポトーシス誘導または細胞死受容体によるアポトーシス誘導の促進のために広く使用されています。
活性スペクトル:カンジダ菌、アスペルギルス属、サッカロミセス属、ペニシリウム属などの酵母および真菌に対して活性を示します。
シクロヘキシミド(CHX)は、真核生物のたんぱく質生合成を阻害するS. griseusによって生成される抗生物質です。ペプチド鎖の伸長に関与するトランスフェラーゼII酵素を不活性化します。最近の研究により、CHXが60Sリボソームに結合し、伸長での転座ステップを特異的に妨げることが明らかになりました。
その他情報
容器は、乾燥してよく換気された場所にしっかり密閉して保持します。乾燥した場所に保管してください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Muta. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C1988-1G:4548173190808
C1988-VAR:
C1988-BULK:
C1988-5G:4548173190815
文書ライブラリにアクセスする
Valerie Croons et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 320(3), 986-993 (2006-12-01)
Macrophages are an essential component of unstable atherosclerotic plaques and play a pivotal role in the destabilization process. We have demonstrated previously that local delivery of the mammalian target of rapamycin (mTOR) inhibitor everolimus selectively clears macrophages in rabbit plaques.
Mechanism of cycloheximide inhibition of protein synthesis in a cell-free system prepared from rat liver.
B S Baliga et al.
The Journal of biological chemistry, 244(16), 4480-4489 (1969-08-25)
Tilman Schneider-Poetsch et al.
Nature chemical biology, 6(3), 209-217 (2010-02-02)
Although the protein synthesis inhibitor cycloheximide (CHX) has been known for decades, its precise mechanism of action remains incompletely understood. The glutarimide portion of CHX is seen in a family of structurally related natural products including migrastatin, isomigrastatin and lactimidomycin
Y H Choi et al.
Reproduction (Cambridge, England), 122(1), 177-183 (2001-06-27)
Two different culture media (TCM-199 and follicular fluid), two activation treatments (10 and 50 micromol calcium ionophore l(-1)) and three culture periods with cycloheximide were evaluated to find effective culture conditions for activation of cumulus-free equine oocytes. Oocytes were collected
Nina Xue et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 76(17), 3433-3447 (2019-04-14)
Enhancement of insulin-like growth factor 1 receptor (IGF-IR) degradation by heat shock protein 90 (HSP90) inhibitor is a potential antitumor therapeutic strategy. However, very little is known about how IGF-IR protein levels are degraded by HSP90 inhibitors in pancreatic cancer